missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Selumetinib, MedChemExpress

Código de producto. 16467856
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16467856 100 mg 100 miligramos
16491916 500 mg 500 miligramos
16474007 50 mg 50 miligramos
16471316 200 mg 200 miligramos
16401939 1 g 1 g
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16467856

Marca: Medchem Express HY50706

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Selumetinib (AZD6244) is selective, non-ATP-competitive oral MEK1/2 inhibitor, with an IC50 of 14 nM for MEK1. Selumetinib (AZD6244) inhibits ERK1/2 phosphorylation.

Selumetinib (AZD6244) is selective, non-ATP-competitive oral MEK1/2 inhibitor, with an IC50 of 14 nM for MEK1. Selumetinib (AZD6244) inhibits ERK1/2 phosphorylation.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Selumetinib
CAS 606143-52-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H15BrClFN4O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo AZD6244 ARRY-142886
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (21.85 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(C1=C(C(F)=C2N=CN(C2=C1)C)NC3=CC=C(C=C3Cl)Br)NOCCO
Peso molecular (g/mol) 457.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 457.68
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.