Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing Sterilization Peel Pouch, Medical Paper/Film, With Steam Indicator
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17951342 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10 x 14 in
12 x 18 in
3,5 x 5,5 in
3,5 x 9 in
5,5 x 10,5 in
7,5 x 13 in
8 x 16 in
Capacidad (imperial):
12,6 oz
23,6 oz
43,3 oz
43,6 oz
73 oz
96 oz
105 oz
162 oz
Descripción de la película:
Azul
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Capacidad (imperial) Descripción de la película unitSize
17951342 3,5 x 9 in 23,6 oz Azul paquete de 1000
17971332 3,5 x 5,5 in 12,6 oz Transparente paquete de 1000
17961332 3,5 x 9 in 23,6 oz Transparente paquete de 1000
17991332 5,5 x 10,5 in 43,6 oz Transparente paquete de 500
17981332 7,5 x 13 in 73 oz Transparente paquete de 500
17901342 8 x 16 in 96 oz Transparente paquete de 500
17921342 10 x 14 in 105 oz Transparente paquete de 500
17991342 12 x 18 in 162 oz Transparente paquete de 500
17911342 3,5 x 5,5 in 12,6 oz Azul paquete de 1000
17941342 5,5 x 10,5 in 43,3 oz Azul paquete de 500
17931342 7,5 x 13 in 73 oz Azul paquete de 500
17971342 8 x 16 in 96 oz Azul paquete de 500
17961342 10 x 14 in 105 oz Azul paquete de 500
17981342 12 x 18 in 162 oz Azul paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 17951342 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor PPSS035X09
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Self-Sealing Steam Sterilization Pouches are designed for autoclave cycles
  • Peels Open Cleanly
  • Triple Weld Factory seals
  • Convenient, time saving self-seal closure system
  • Strong, rip and tear resistant medical grade paper material
  • Good barrier characteristics prevent microbial penetration
  • Peels Open Cleanly
  • Sub-packed into sealed labeled poly bags with manufacturing lot number
  • Date of Manufacture on label for complete traceability
Especificaciones
Peso base 60 gsm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad CoC
Tipo de tapón Self-adhesive
Color Blanco
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Pharmaceutical parts
Material Medical Grade Kraft Paper (Bleached)
Esterilidad No estéril
Descripción de la película Azul
Intervalo de temperatura (métrico) De 121 °C a 135 °C
Grosor (imperial) 60 gsm
Dimensiones (L x An) 3,5 x 9 in
Longitud (imperial) 3.5 in.
Anchura (imperial) 9 in
Tipo de producto Self-sealing Sterilization Pouch
Capacidad (imperial) 23,6 oz
Capacidad (métrico) 0.7 L
Longitud (métrico) 9 cm
Anchura (métrico) 23 cm
Grosor (métrico) 47 to 57 μm