Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing Sterilization Peel Pouch, Medical Grade Paper/Clear Film, with Steam Indicator
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-200072531 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
474 mm
510 mm
560 mm
Anchura (métrico):
320 mm
380 mm
460 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. 30090009
Marca: Keystone Cleanroom Products PPSS13X18CF
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Self-Sealing Steam Sterilization Pouches designed for autoclave cycles.
  • Peels Open Cleanly
  • Triple Weld Factory seals
  • Convenient, time saving self-seal closure system
  • Strong, rip and tear resistant medical grade paper material
  • Good barrier characteristics prevent microbial penetration
  • Sub-packed into sealed labeled poly bags with manufacturing lot number
  • Date of Manufacture on label for complete traceability
Especificaciones
Peso base 60 gsm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad CoC
Tipo de tapón Self-seal
Color Clear, White
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Steam or EtO Sterilization
Material Medical Grade Paper
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
N.º por caja 500/Cs.
Intervalo de temperatura (métrico) De 121 °C a 135 °C
Longitud (imperial) 18.6 in.
Longitud (métrico) 474 mm
Anchura (imperial) 12,6 in
Anchura (métrico) 320 mm
Tipo de producto Sterilization Pouch