Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsas de autoclave BHD de sellado automático
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17728207 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
56 x 41 cm
66 x 56 cm
66 x 66 cm
81 x 71 cm
97 x 15 cm
102 x 20 cm
102 x 30,5 cm
112 x 20 cm
117 x 66 cm
122 x 41 cm
102 x 102 cm
117 x 112 cm
122 x 112 cm
147 x 147 cm
Capacidad (métrico):
6,2 L
8,7 L
9,5 L
14 L
15 L
18 L
20 L
24 L
32 L
43 L
55 L
57 L
91 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Capacidad (métrico) unitSize
17728207 56 x 41 cm 9,5 L paquete de 100
17788197 97 x 15 cm 6,2 L paquete de 100
17798197 102 x 20 cm 8,7 L paquete de 100
17788207 102 x 102 cm 43 L paquete de 50
17798207 117 x 112 cm 55 L paquete de 50
17708217 122 x 112 cm 57 L paquete de 50
17718217 147 x 147 cm 91 L paquete de 50
17708207 112 x 20 cm 9,5 L paquete de 100
17718207 102 x 30,5 cm 14 L paquete de 100
17748207 66 x 56 cm 15 L paquete de 100
17758207 66 x 66 cm 18 L paquete de 100
17738207 122 x 41 cm 20 L paquete de 50
17778207 81 x 71 cm 24 L paquete de 100
17768207 117 x 66 cm 32 L paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 17728207 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor BNW1622SS2P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Can be used as either inner or outer bag for steam sterilization of pharmaceutical change parts.
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia ISO 8 controlado
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
  • Reduce los costes de mano de obra
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana eficaz de 2 capas (cada capa 59,7 g/m2)
  • Esterilizable en autoclave hasta 135 °C
  • Mejora significativa del proceso en comparación con el envoltorio con papel Bio-Shield
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad CoC
Tipo de tapón Sellado automático
Color Azul
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Envasado para esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipo de producción farmacéutica
Incluye Indicador de vapor
Material Papel
Esterilidad No estéril
Sin látex Yes
Dimensiones (L x An) 56 x 41 cm
Longitud (imperial) 22 in
Anchura (imperial) 16 in
Tipo de producto Bolsa para autoclave
Capacidad (métrico) 9,5 L
Longitud (métrico) 56 cm
Anchura (métrico) 41 cm