Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsas de autoclave BHD de sellado automático
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Descripción
- Diseñada para la esterilización por vapor
- Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia ISO 8 controlado
- Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
- Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
- Reduce los costes de mano de obra
- Resiste desgarros y punciones
- Barrera microbiana eficaz de 2 capas (cada capa 59,7 g/m2)
- Esterilizable en autoclave hasta 135 °C
- Mejora significativa del proceso en comparación con el envoltorio con papel Bio-Shield
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 91 L |
| Certificaciones/conformidad | CoC |
| Tipo de tapón | Sellado automático |
| Color | Azul |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Envasado para esterilización por vapor |
| Para utilizar con (equipo) | Equipo de producción farmacéutica |
| Incluye | Indicador de vapor |
| Material | Papel |
| Mostrar más |