Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa para autoclave con abertura lateral 1422A Tyvek™ con indicador de vapor
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17788127 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (imperial):
4 in
12 in
16 in
20 in
24 in
28 in
50 in
Anchura (imperial):
16 in
30 in
34 in
36 in
40 in
44 in
62 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 125
paquete de 250
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (imperial) Anchura (imperial) unitSize
17788127 12 in 34 in paquete de 250
17788017 4 in 16 in paquete de 250
17798017 12 in 16 in paquete de 250
17748117 16 in 30 in paquete de 250
17758117 20 in 30 in paquete de 250
17788117 28 in 30 in paquete de 250
17728137 24 in 36 in paquete de 250
17748137 28 in 36 in paquete de 250
17738157 24 in 40 in paquete de 125
17758167 16 in 44 in paquete de 250
17788177 50 in 62 in paquete de 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 17788127 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor BGT2A3412SS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esta bolsa para autoclave con abertura lateral 1422A Tyvek™ de sellado automático con indicador de vapor está diseñada para la esterilización con vapor de piezas de cambio de equipos farmacéuticos. Estas bolsas se cierran mediante el cómodo y resistente sistema de cierre de sellado automático, y se abren por el borde largo.
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Indicador de vapor integrado
  • Cómoda abertura lateral
  • Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • El cierre de sellado automático es rápido y uniforme para el área de preparación de equipos
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Descripción Se abre en un borde de 40,6 cm (34 pulgadas)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad
Tipo de tapón Sellado automático
Color Blanco
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipos y componentes farmacéuticos
Incluye Indicador de esterilización por vapor
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
Velocidad de transmisión de vapor de la humedad Autoclave Bag
N.º por caja Autoclave Bag
N.° por paquete Autoclave Bag
Embalaje exterior Autoclave Bag
Embalaje interior de protección Autoclave Bag
Cantidad Autoclave Bag
Resistente a Autoclave Bag
Tamaño Autoclave Bag
Método de esterilización Autoclave Bag
Intervalo de temperatura (imperial) Hasta 250 °F
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 125 °C
Grosor (imperial) 5,30 mil
Dimensiones (L x An) Autoclave Bag
Longitud (imperial) 12 in
Anchura (imperial) 34 in
Diámetro (imperial) Autoclave Bag
Diámetro (métrico) Autoclave Bag
Tipo de producto Autoclave Bag
Capacidad (imperial) 375 oz
Capacidad (métrico) 11,1 L
Longitud (métrico) 30,5 cm
Anchura (métrico) 86,4 cm
Grosor (métrico) Autoclave Bag