Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa para autoclave con abertura lateral 1422A Tyvek™ con indicador de vapor
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Description
- Diseñada para la esterilización por vapor
- Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
- Indicador de vapor integrado
- Cómoda abertura lateral
- Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
- Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
- Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
- El cierre de sellado automático es rápido y uniforme para el área de preparación de equipos
- Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
- Resiste desgarros y punciones
- Barrera microbiana superior
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Specifications
Specifications
| Descripción | Se abre en un borde de 40,6 cm (44 pulgadas) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 648 oz |
| Capacidad (métrico) | 19,2 L |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad |
| Tipo de tapón | Sellado automático |
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
| Para utilizar con (equipo) | Equipos y componentes farmacéuticos |
| Show More |