Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 7 to 12 in. wide
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17737997 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (imperial):
7 in
9 in
11 in
12 in
13 in
14 in
15 in
16 in
18 in
20 in
22 in
24 in
28 in
30 in
32 in
34 in
36 in
40 in
42 in
46 in
48 in
56 in
62 in
Anchura (imperial):
7 in
8 in
9,5 in
10 in
12 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Longitud (imperial) Anchura (imperial) unitSize
17737997 48 in 12 in paquete de 250
17797917 7 in 7 in paquete de 250
17717927 9 in 7 in paquete de 250
17747927 13 in 7 in paquete de 250
17777927 11 in 8 in paquete de 250
17707937 15 in 8 in paquete de 250
17717937 20 in 8 in paquete de 250
17747937 12 in 9,5 in paquete de 250
17787937 15 in 10 in paquete de 250
17707947 18 in 10 in paquete de 250
17727947 20 in 10 in paquete de 250
17737947 22 in 10 in paquete de 250
17757947 24 in 10 in paquete de 250
17797947 30 in 10 in paquete de 250
17717957 48 in 10 in paquete de 250
17727957 56 in 10 in paquete de 250
17747957 62 in 10 in paquete de 250
17797957 12 in 12 in paquete de 250
17717967 14 in 12 in paquete de 250
17747967 16 in 12 in paquete de 250
17787967 18 in 12 in paquete de 250
17707977 20 in 12 in paquete de 250
17727977 22 in 12 in paquete de 250
17747977 24 in 12 in paquete de 250
17777977 28 in 12 in paquete de 250
17797977 30 in 12 in paquete de 250
17727987 32 in 12 in paquete de 250
17737987 34 in 12 in paquete de 250
17757987 36 in 12 in paquete de 250
17777987 40 in 12 in paquete de 250
17797987 42 in 12 in paquete de 250
17717997 46 in 12 in paquete de 250
32 options
Código de producto. 17737997
Marca: Keystone Cleanroom Products BGT2A1248SS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 7 to 12 in. wide is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Indicador de vapor integrado
  • Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • El cierre de sellado automático es rápido y uniforme para el área de preparación de equipos
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 530 oz
Capacidad (métrico) 15,8 L
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad
Tipo de tapón Sellado automático
Color Blanco
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipos y componentes farmacéuticos
Incluye Indicador de esterilización por vapor
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) Autoclave Bag
Sin látex Sí
Velocidad de transmisión de vapor de la humedad Autoclave Bag
N.º por caja Autoclave Bag
N.° por paquete Autoclave Bag
Embalaje exterior Autoclave Bag
Embalaje interior de protección Autoclave Bag
Cantidad Autoclave Bag
Resistente a Autoclave Bag
Tamaño Autoclave Bag
Método de esterilización Autoclave Bag
Intervalo de temperatura (imperial) Hasta 250 °F
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 125 °C
Grosor (imperial) 5,30 mil
Dimensiones (L x An) Autoclave Bag
Longitud (imperial) 48 in
Longitud (métrico) 121,9 cm
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 30,5 cm
Diámetro (imperial) Autoclave Bag
Diámetro (métrico) Autoclave Bag
Tipo de producto Autoclave Bag