Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 19 to 24 in. wide
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Click to view available options
Longitud (imperial):
20 in
24 in
30 in
32 in
36 in
40 in
44 in
46 in
48 in
52 in
62 in
Anchura (imperial):
20 in
22 in
24 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Descripción
- Diseñada para la esterilización por vapor
- Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
- Indicador de vapor integrado
- Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
- Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
- Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
- El cierre de sellado automático es rápido y uniforme para el área de preparación de equipos
- Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
- Resiste desgarros y punciones
- Barrera microbiana superior
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 24,5 L |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad |
| Tipo de tapón | Sellado automático |
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
| Para utilizar con (equipo) | Equipos y componentes farmacéuticos |
| Incluye | Indicador de esterilización por vapor |
| Material | Tyvek |
| Mostrar más |