Learn More
- Home
- Products
- Esterilizadores y autoclaves
- Bolsas para autoclave
- Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 24 to 62 in. Wide
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 24 to 62 in. Wide
Código de producto. 30020270
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12 x 34 in
16 x 30 in
16 x 44 in
20 x 30 in
24 x 24 in
24 x 36 in
24 x 40 in
28 x 26 in
28 x 28 in
28 x 30 in
28 x 36 in
30 x 24 in
30 x 30 in
32 x 28 in
32 x 32 in
34 x 26 in
34 x 28 in
34 x 34 in
36 x 24 in
36 x 30 in
36 x 36 in
38 x 38 in
40 x 24 in
40 x 40 in
42 x 36 in
42 x 42 in
44 x 28 in
44 x 42 in
46 x 26 in
46 x 36 in
48 x 24 in
48 x 32 in
48 x 36 in
48 x 40 in
48 x 48 in
50 x 44 in
50 x 48 in
50 x 62 in
52 x 24 in
54 x 50 in
56 x 34 in
60 x 30 in
60 x 36 in
60 x 40 in
62 x 24 in
64 x 36 in
64 x 48 in
72 x 36 in
72 x 40 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 125
paquete de 250
49 product options available for selection
| Código de producto. | Dimensiones (L x An) | unitSize |
|---|---|---|
| 30020270 | 28 x 28 in | paquete de 250 |
| 30020015 | 52 x 24 in | paquete de 250 |
| 30020018 | 34 x 34 in | paquete de 250 |
| 30020029 | 32 x 28 in | paquete de 250 |
| 30020037 | 12 x 34 in | paquete de 250 |
| 30020048 | 54 x 50 in | paquete de 100 |
| 30020075 | 16 x 44 in | paquete de 250 |
| 30020095 | 62 x 24 in | paquete de 250 |
| 30020096 | 44 x 28 in | paquete de 250 |
| 30020097 | 48 x 48 in | paquete de 125 |
| 30020101 | 16 x 30 in | paquete de 250 |
| 30020104 | 24 x 36 in | paquete de 250 |
| 30020108 | 34 x 26 in | paquete de 250 |
| 30020125 | 72 x 40 in | paquete de 125 |
| 30020132 | 40 x 40 in | paquete de 125 |
| 30020136 | 60 x 30 in | paquete de 100 |
| 30020140 | 64 x 48 in | paquete de 100 |
| 30020143 | 40 x 24 in | paquete de 250 |
| 30020145 | 72 x 36 in | paquete de 125 |
| 30020148 | 20 x 30 in | paquete de 250 |
| 30020170 | 28 x 36 in | paquete de 250 |
| 30020190 | 50 x 44 in | paquete de 125 |
| 30020197 | 30 x 30 in | paquete de 250 |
| 30020205 | 36 x 24 in | paquete de 250 |
| 30020208 | 60 x 40 in | paquete de 125 |
| 30020212 | 36 x 30 in | paquete de 250 |
| 30020226 | 64 x 36 in | paquete de 125 |
| 30020240 | 44 x 42 in | paquete de 125 |
| 30020248 | 50 x 48 in | paquete de 125 |
| 30020255 | 36 x 36 in | paquete de 250 |
| 30020275 | 42 x 36 in | paquete de 125 |
| 30020278 | 46 x 26 in | paquete de 250 |
| 30020284 | 48 x 36 in | paquete de 125 |
| 30020292 | 46 x 36 in | paquete de 125 |
| 30020298 | 60 x 36 in | paquete de 125 |
| 30020299 | 24 x 24 in | paquete de 250 |
| 30020301 | 34 x 28 in | paquete de 250 |
| 30020302 | 28 x 30 in | paquete de 250 |
| 30020312 | 28 x 26 in | paquete de 250 |
| 30020339 | 38 x 38 in | paquete de 125 |
| 30020341 | 48 x 32 in | paquete de 125 |
| 30020342 | 48 x 40 in | paquete de 125 |
| 30020343 | 24 x 40 in | paquete de 125 |
| 30020350 | 56 x 34 in | paquete de 125 |
| 30020363 | 42 x 42 in | paquete de 125 |
| 30020364 | 50 x 62 in | paquete de 125 |
| 30020367 | 30 x 24 in | paquete de 250 |
| 30020379 | 48 x 24 in | paquete de 250 |
| 30020382 | 32 x 32 in | paquete de 250 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 49 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
30020270
Proveedor
Keystone Cleanroom Products
N.º de proveedor
6STK2828SS
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Diseñada para la esterilización por vapor
- Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
- Indicador de vapor integrado
- Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
- Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
- Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
- El cierre de sellado automático es rápido y uniforme para el área de preparación de equipos
- Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
- Resiste desgarros y punciones
- Barrera microbiana superior
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad (COC) |
| Tipo de tapón | Self-seal |
| Color | Blanco |
| Desechables | Single-use |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
| Para utilizar con (equipo) | Equipos y componentes farmacéuticos |
| Incluye | Indicador de esterilización por vapor |
| Material | Tyvek |
| Esterilidad | No estéril |
| Intervalo de temperatura (imperial) | Hasta 250 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Hasta 125 °C |
| Grosor (imperial) | 5,3 mil |
| Dimensiones (L x An) | 28 x 28 in |
| Longitud (imperial) | 28 in |
| Anchura (imperial) | 28 in |
| Tipo de producto | Autoclave Bag |
| Capacidad (imperial) | 5.91 gal. |
| Capacidad (métrico) | 22.4 L |
| Longitud (métrico) | 71 cm |
| Anchura (métrico) | 71 cm |
| Grosor (métrico) | 0.13 mm |
| Mostrar más Mostrar menos |