Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 24 to 62 in. Wide
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-200049732 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12 x 34 in
16 x 30 in
16 x 44 in
20 x 30 in
24 x 24 in
24 x 36 in
24 x 40 in
28 x 26 in
28 x 28 in
28 x 30 in
28 x 36 in
30 x 24 in
30 x 30 in
32 x 28 in
32 x 32 in
34 x 26 in
34 x 28 in
34 x 34 in
36 x 24 in
36 x 30 in
36 x 36 in
38 x 38 in
40 x 24 in
40 x 40 in
42 x 36 in
42 x 42 in
44 x 28 in
44 x 42 in
46 x 26 in
46 x 36 in
48 x 24 in
48 x 32 in
48 x 36 in
48 x 40 in
48 x 48 in
50 x 44 in
50 x 48 in
50 x 62 in
52 x 24 in
54 x 50 in
56 x 34 in
60 x 30 in
60 x 36 in
60 x 40 in
62 x 24 in
64 x 36 in
64 x 48 in
72 x 36 in
72 x 40 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 125
paquete de 250
Código de producto. 30020015
missing translation for 'mfr': Keystone Cleanroom Products 6STK2452SS
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
The Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Indicador de vapor integrado
  • Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • El cierre de sellado automático es rápido y uniforme para el área de preparación de equipos
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Specifications
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Capacidad (imperial) 8.97 gal.
Capacidad (métrico) 34 L
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad (COC)
Tipo de tapón Self-seal
Color Blanco
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipos y componentes farmacéuticos
Incluye Indicador de esterilización por vapor
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0.13 mm
Intervalo de temperatura (imperial) Hasta 250 °F
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 125 °C
Grosor (imperial) 5,3 mil
Dimensiones (L x An) 52 x 24 in
Longitud (imperial) 52 in
Longitud (métrico) 132 cm
Anchura (imperial) 24 in
Anchura (métrico) 61 cm
Tipo de producto Autoclave Bag
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.