Learn More
- Home
- Products
- Esterilizadores y autoclaves
- Bolsas para autoclave
- Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 24 to 62 in. Wide
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 24 to 62 in. Wide
Código de producto. 30020015
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12 x 34 in
16 x 30 in
16 x 44 in
20 x 30 in
24 x 24 in
24 x 36 in
24 x 40 in
28 x 26 in
28 x 28 in
28 x 30 in
28 x 36 in
30 x 24 in
30 x 30 in
32 x 28 in
32 x 32 in
34 x 26 in
34 x 28 in
34 x 34 in
36 x 24 in
36 x 30 in
36 x 36 in
38 x 38 in
40 x 24 in
40 x 40 in
42 x 36 in
42 x 42 in
44 x 28 in
44 x 42 in
46 x 26 in
46 x 36 in
48 x 24 in
48 x 32 in
48 x 36 in
48 x 40 in
48 x 48 in
50 x 44 in
50 x 48 in
50 x 62 in
52 x 24 in
54 x 50 in
56 x 34 in
60 x 30 in
60 x 36 in
60 x 40 in
62 x 24 in
64 x 36 in
64 x 48 in
72 x 36 in
72 x 40 in
Unit Size:
paquete de 100
paquete de 125
paquete de 250
49 product options available for selection
| Product Code. | Dimensiones (L x An) | unitSize |
|---|---|---|
| 30020015 | 52 x 24 in | paquete de 250 |
| 30020018 | 34 x 34 in | paquete de 250 |
| 30020029 | 32 x 28 in | paquete de 250 |
| 30020037 | 12 x 34 in | paquete de 250 |
| 30020048 | 54 x 50 in | paquete de 100 |
| 30020075 | 16 x 44 in | paquete de 250 |
| 30020095 | 62 x 24 in | paquete de 250 |
| 30020096 | 44 x 28 in | paquete de 250 |
| 30020097 | 48 x 48 in | paquete de 125 |
| 30020101 | 16 x 30 in | paquete de 250 |
| 30020104 | 24 x 36 in | paquete de 250 |
| 30020108 | 34 x 26 in | paquete de 250 |
| 30020125 | 72 x 40 in | paquete de 125 |
| 30020132 | 40 x 40 in | paquete de 125 |
| 30020136 | 60 x 30 in | paquete de 100 |
| 30020140 | 64 x 48 in | paquete de 100 |
| 30020143 | 40 x 24 in | paquete de 250 |
| 30020145 | 72 x 36 in | paquete de 125 |
| 30020148 | 20 x 30 in | paquete de 250 |
| 30020170 | 28 x 36 in | paquete de 250 |
| 30020190 | 50 x 44 in | paquete de 125 |
| 30020197 | 30 x 30 in | paquete de 250 |
| 30020205 | 36 x 24 in | paquete de 250 |
| 30020208 | 60 x 40 in | paquete de 125 |
| 30020212 | 36 x 30 in | paquete de 250 |
| 30020226 | 64 x 36 in | paquete de 125 |
| 30020240 | 44 x 42 in | paquete de 125 |
| 30020248 | 50 x 48 in | paquete de 125 |
| 30020255 | 36 x 36 in | paquete de 250 |
| 30020270 | 28 x 28 in | paquete de 250 |
| 30020275 | 42 x 36 in | paquete de 125 |
| 30020278 | 46 x 26 in | paquete de 250 |
| 30020284 | 48 x 36 in | paquete de 125 |
| 30020292 | 46 x 36 in | paquete de 125 |
| 30020298 | 60 x 36 in | paquete de 125 |
| 30020299 | 24 x 24 in | paquete de 250 |
| 30020301 | 34 x 28 in | paquete de 250 |
| 30020302 | 28 x 30 in | paquete de 250 |
| 30020312 | 28 x 26 in | paquete de 250 |
| 30020339 | 38 x 38 in | paquete de 125 |
| 30020341 | 48 x 32 in | paquete de 125 |
| 30020342 | 48 x 40 in | paquete de 125 |
| 30020343 | 24 x 40 in | paquete de 125 |
| 30020350 | 56 x 34 in | paquete de 125 |
| 30020363 | 42 x 42 in | paquete de 125 |
| 30020364 | 50 x 62 in | paquete de 125 |
| 30020367 | 30 x 24 in | paquete de 250 |
| 30020379 | 48 x 24 in | paquete de 250 |
| 30020382 | 32 x 32 in | paquete de 250 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 49 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
30020015
Supplier
Keystone Cleanroom Products
Supplier No.
6STK2452SS
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Diseñada para la esterilización por vapor
- Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
- Indicador de vapor integrado
- Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
- Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
- Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
- El cierre de sellado automático es rápido y uniforme para el área de preparación de equipos
- Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
- Resiste desgarros y punciones
- Barrera microbiana superior
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad (COC) |
| Tipo de tapón | Self-seal |
| Color | Blanco |
| Desechables | Single-use |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
| Para utilizar con (equipo) | Equipos y componentes farmacéuticos |
| Incluye | Indicador de esterilización por vapor |
| Material | Tyvek |
| Esterilidad | No estéril |
| Intervalo de temperatura (imperial) | Hasta 250 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Hasta 125 °C |
| Grosor (imperial) | 5,3 mil |
| Dimensiones (L x An) | 52 x 24 in |
| Longitud (imperial) | 52 in |
| Anchura (imperial) | 24 in |
| Tipo de producto | Autoclave Bag |
| Capacidad (imperial) | 8.97 gal. |
| Capacidad (métrico) | 34 L |
| Longitud (métrico) | 132 cm |
| Anchura (métrico) | 61 cm |
| Grosor (métrico) | 0.13 mm |
| Show More Show Less |