Learn More
- Home
- Products
- Esterilizadores y autoclaves
- Bolsas para autoclave
- Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 13 to 22 in. Wide
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 13 to 22 in. Wide
Código de producto. 30020375
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
4 x 16 in
12 x 16 in
14 x 14 in
16 x 14 in
16 x 16 in
18 x 14 in
20 x 14 in
20 x 16 in
20 x 18 in
20 x 20 in
24 x 14 in
24 x 16 in
24 x 18 in
24 x 20 in
24 x 22 in
26 x 14 in
26 x 15 in
30 x 16 in
30 x 18 in
30 x 20 in
32 x 16 in
32 x 18 in
32 x 20 in
36 x 14 in
36 x 16 in
36 x 18 in
36 x 20 in
38 x 14 in
38 x 16 in
40 x 14 in
40 x 18 in
40 x 20 in
43 x 15 in
44 x 16 in
44 x 20 in
46 x 20 in
48 x 14 in
48 x 16 in
48 x 18 in
48 x 20 in
54 x 18 in
70 x 18 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
42 product options available for selection
| Código de producto. | Dimensiones (L x An) | unitSize |
|---|---|---|
| 30020375 | 20 x 20 in | paquete de 250 |
| 30019994 | 26 x 15 in | paquete de 250 |
| 30020002 | 32 x 18 in | paquete de 250 |
| 30020007 | 43 x 15 in | paquete de 250 |
| 30020011 | 46 x 20 in | paquete de 250 |
| 30020017 | 36 x 14 in | paquete de 250 |
| 30020020 | 70 x 18 in | paquete de 250 |
| 30020047 | 44 x 16 in | paquete de 250 |
| 30020055 | 30 x 18 in | paquete de 250 |
| 30020060 | 32 x 16 in | paquete de 250 |
| 30020062 | 4 x 16 in | paquete de 250 |
| 30020074 | 24 x 18 in | paquete de 250 |
| 30020080 | 20 x 14 in | paquete de 250 |
| 30020089 | 38 x 14 in | paquete de 250 |
| 30020091 | 24 x 20 in | paquete de 250 |
| 30020102 | 48 x 20 in | paquete de 250 |
| 30020107 | 48 x 14 in | paquete de 250 |
| 30020118 | 36 x 18 in | paquete de 250 |
| 30020120 | 16 x 16 in | paquete de 250 |
| 30020122 | 18 x 14 in | paquete de 250 |
| 30020142 | 20 x 18 in | paquete de 250 |
| 30020144 | 30 x 16 in | paquete de 250 |
| 30020152 | 20 x 16 in | paquete de 250 |
| 30020154 | 48 x 18 in | paquete de 250 |
| 30020163 | 16 x 14 in | paquete de 250 |
| 30020176 | 36 x 20 in | paquete de 250 |
| 30020187 | 24 x 14 in | paquete de 250 |
| 30020191 | 12 x 16 in | paquete de 250 |
| 30020199 | 14 x 14 in | paquete de 250 |
| 30020209 | 40 x 18 in | paquete de 250 |
| 30020235 | 24 x 22 in | paquete de 250 |
| 30020256 | 54 x 18 in | paquete de 250 |
| 30020258 | 30 x 20 in | paquete de 250 |
| 30020259 | 26 x 14 in | paquete de 250 |
| 30020287 | 36 x 16 in | paquete de 250 |
| 30020324 | 32 x 20 in | paquete de 250 |
| 30020327 | 40 x 14 in | paquete de 250 |
| 30020348 | 24 x 16 in | paquete de 250 |
| 30020352 | 48 x 16 in | paquete de 250 |
| 30020377 | 44 x 20 in | paquete de 250 |
| 30020380 | 40 x 20 in | paquete de 250 |
| 30020385 | 38 x 16 in | paquete de 250 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 42 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
30020375
Proveedor
Keystone Cleanroom Products
N.º de proveedor
6STK2020SS
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Diseñada para la esterilización por vapor
- Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
- Indicador de vapor integrado
- Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
- Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
- Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
- El cierre de sellado automático es rápido y uniforme para el área de preparación de equipos
- Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
- Resiste desgarros y punciones
- Barrera microbiana superior
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad (COC) |
| Tipo de tapón | Self-seal |
| Color | Blanco |
| Desechables | Single-use |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
| Para utilizar con (equipo) | Equipos y componentes farmacéuticos |
| Incluye | Indicador de esterilización por vapor |
| Material | Tyvek |
| Esterilidad | No estéril |
| Intervalo de temperatura (imperial) | Hasta 250 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Hasta 125 °C |
| Grosor (imperial) | 5,3 mil |
| Dimensiones (L x An) | 20 x 20 in |
| Longitud (imperial) | 20 in |
| Anchura (imperial) | 20 in |
| Tipo de producto | Autoclave Bag |
| Capacidad (imperial) | 2.97 gal. |
| Capacidad (métrico) | 11.2 L |
| Longitud (métrico) | 51 cm |
| Anchura (métrico) | 51 cm |
| Grosor (métrico) | 0.13 mm |
| Mostrar más Mostrar menos |