Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 13 to 22 in. Wide
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
4 x 16 in
12 x 16 in
14 x 14 in
16 x 14 in
16 x 16 in
18 x 14 in
20 x 14 in
20 x 16 in
20 x 18 in
20 x 20 in
24 x 14 in
24 x 16 in
24 x 18 in
24 x 20 in
24 x 22 in
26 x 14 in
26 x 15 in
30 x 16 in
30 x 18 in
30 x 20 in
32 x 16 in
32 x 18 in
32 x 20 in
36 x 14 in
36 x 16 in
36 x 18 in
36 x 20 in
38 x 14 in
38 x 16 in
40 x 14 in
40 x 18 in
40 x 20 in
43 x 15 in
44 x 16 in
44 x 20 in
46 x 20 in
48 x 14 in
48 x 16 in
48 x 18 in
48 x 20 in
54 x 18 in
70 x 18 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Descripción
- Diseñada para la esterilización por vapor
- Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
- Indicador de vapor integrado
- Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
- Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
- Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
- El cierre de sellado automático es rápido y uniforme para el área de preparación de equipos
- Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
- Resiste desgarros y punciones
- Barrera microbiana superior
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Capacidad (métrico) | 16 L |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad (COC) |
| Tipo de tapón | Self-seal |
| Color | Blanco |
| Desechables | Single-use |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
| Para utilizar con (equipo) | Equipos y componentes farmacéuticos |
| Incluye | Indicador de esterilización por vapor |
| Material | Tyvek |
| Mostrar más |