Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 13 to 22 in. Wide
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30020017 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
4 x 16 in
12 x 16 in
14 x 14 in
16 x 14 in
16 x 16 in
18 x 14 in
20 x 14 in
20 x 16 in
20 x 18 in
20 x 20 in
24 x 14 in
24 x 16 in
24 x 18 in
24 x 20 in
24 x 22 in
26 x 14 in
26 x 15 in
30 x 16 in
30 x 18 in
30 x 20 in
32 x 16 in
32 x 18 in
32 x 20 in
36 x 14 in
36 x 16 in
36 x 18 in
36 x 20 in
38 x 14 in
38 x 16 in
40 x 14 in
40 x 18 in
40 x 20 in
43 x 15 in
44 x 16 in
44 x 20 in
46 x 20 in
48 x 14 in
48 x 16 in
48 x 18 in
48 x 20 in
54 x 18 in
70 x 18 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
42 product options available for selection
Product selection table with 42 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
30020017 36 x 14 in paquete de 250
30019994 26 x 15 in paquete de 250
30020002 32 x 18 in paquete de 250
30020007 43 x 15 in paquete de 250
30020011 46 x 20 in paquete de 250
30020020 70 x 18 in paquete de 250
30020047 44 x 16 in paquete de 250
30020055 30 x 18 in paquete de 250
30020060 32 x 16 in paquete de 250
30020062 4 x 16 in paquete de 250
30020074 24 x 18 in paquete de 250
30020080 20 x 14 in paquete de 250
30020089 38 x 14 in paquete de 250
30020091 24 x 20 in paquete de 250
30020102 48 x 20 in paquete de 250
30020107 48 x 14 in paquete de 250
30020118 36 x 18 in paquete de 250
30020120 16 x 16 in paquete de 250
30020122 18 x 14 in paquete de 250
30020142 20 x 18 in paquete de 250
30020144 30 x 16 in paquete de 250
30020152 20 x 16 in paquete de 250
30020154 48 x 18 in paquete de 250
30020163 16 x 14 in paquete de 250
30020176 36 x 20 in paquete de 250
30020187 24 x 14 in paquete de 250
30020191 12 x 16 in paquete de 250
30020199 14 x 14 in paquete de 250
30020209 40 x 18 in paquete de 250
30020235 24 x 22 in paquete de 250
30020256 54 x 18 in paquete de 250
30020258 30 x 20 in paquete de 250
30020259 26 x 14 in paquete de 250
30020287 36 x 16 in paquete de 250
30020324 32 x 20 in paquete de 250
30020327 40 x 14 in paquete de 250
30020348 24 x 16 in paquete de 250
30020352 48 x 16 in paquete de 250
30020375 20 x 20 in paquete de 250
30020377 44 x 20 in paquete de 250
30020380 40 x 20 in paquete de 250
30020385 38 x 16 in paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 42 options available.
42 options
Código de producto. 30020017 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor 6STK1436SS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Indicador de vapor integrado
  • Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • El cierre de sellado automático es rápido y uniforme para el área de preparación de equipos
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad (COC)
Tipo de tapón Self-seal
Color Blanco
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipos y componentes farmacéuticos
Incluye Indicador de esterilización por vapor
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Intervalo de temperatura (imperial) Hasta 250 °F
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 125 °C
Grosor (imperial) 5,3 mil
Dimensiones (L x An) 36 x 14 in
Longitud (imperial) 36 in
Anchura (imperial) 14 in
Tipo de producto Autoclave Bag
Capacidad (métrico) 10 L
Longitud (métrico) 91 cm
Anchura (métrico) 36 cm
Grosor (métrico) 0.13 mm