Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa para autoclave con abertura lateral 1073B Tyvek™ con indicador de vapor
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17778367 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (imperial):
14 in
22 in
24 in
28 in
30 in
Anchura (imperial):
16 in
30 in
36 in
40 in
42 in
48 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. Longitud (imperial) Anchura (imperial) unitSize
17778367 22 in 30 in paquete de 50
17778337 14 in 16 in paquete de 100
17798377 24 in 36 in paquete de 50
17738397 24 in 40 in paquete de 50
17768397 30 in 42 in paquete de 50
17798397 28 in 48 in paquete de 50
6 options
Código de producto. 17778367
Marca: Keystone Cleanroom Products COVMGTVKUB30X22SS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La bolsa para autoclave con abertura lateral 1073B Tyvek™ de sellado automático con indicador de vapor está diseñada para la esterilización con vapor de piezas de cambio de equipos farmacéuticos. Estas bolsas se cierran mediante el cómodo y robusto sistema de sellado automático.
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Tyvek™ de grado médico en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Indicador de vapor integrado
  • Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • El cierre de sellado automático es rápido y uniforme para el área de preparación de equipos
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
  • Certificados de conformidad incluidos con el envío
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 18 L
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad
Tipo de tapón Sellado automático
Color Blanco
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipos y componentes farmacéuticos
Incluye Indicador de esterilización por vapor
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) Autoclave Bag
Sin látex Sí
Velocidad de transmisión de vapor de la humedad Autoclave Bag
N.º por caja Autoclave Bag
N.° por paquete Autoclave Bag
Embalaje exterior Autoclave Bag
Embalaje interior de protección Autoclave Bag
Cantidad Autoclave Bag
Resistente a Autoclave Bag
Tamaño Autoclave Bag
Método de esterilización Autoclave Bag
Intervalo de temperatura (imperial) Hasta 250 °F
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 125 °C
Grosor (imperial) 8 mil
Dimensiones (L x An) Autoclave Bag
Longitud (imperial) 22 in
Longitud (métrico) 55,9 cm
Anchura (imperial) 30 in
Anchura (métrico) 76,2 cm
Diámetro (imperial) Autoclave Bag
Diámetro (métrico) Autoclave Bag
Tipo de producto Autoclave Bag