Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1073B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 7 to 12 in. wide
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17758417 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (imperial):
9 in
12 in
14 in
16 in
17 in
18 in
20 in
24 in
25 in
30 in
32 in
34 in
Anchura (imperial):
8 in
10 in
12 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. Longitud (imperial) Anchura (imperial) unitSize
17758417 9 in 8 in paquete de 100
17728417 12 in 8 in paquete de 100
17738417 14 in 8 in paquete de 100
17748417 30 in 8 in paquete de 50
17708327 12 in 10 in paquete de 100
17718327 20 in 10 in paquete de 100
17728327 25 in 10 in paquete de 50
17738327 12 in 12 in paquete de 100
17758327 16 in 12 in paquete de 100
17768327 17 in 12 in paquete de 100
17778327 18 in 12 in paquete de 100
17788327 20 in 12 in paquete de 100
17798327 24 in 12 in paquete de 100
17708337 32 in 12 in paquete de 100
17718337 34 in 12 in paquete de 100
15 options
Código de producto. 17758417
Marca: Keystone Cleanroom Products COVMGTVKUB8X9SS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Self-Sealing 1073B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 7 to 12 in. wide is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Tyvek™ de grado médico en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Indicador de vapor integrado
  • Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • El cierre de sellado automático es rápido y uniforme para el área de preparación de equipos
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
  • Certificados de conformidad incluidos con el envío
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 66,2 oz
Capacidad (métrico) 1,96 L
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad
Tipo de tapón Sellado automático
Color Blanco
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipos y componentes farmacéuticos
Incluye Indicador de esterilización por vapor
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) Autoclave Bag
Sin látex Sí
Velocidad de transmisión de vapor de la humedad Autoclave Bag
N.º por caja Autoclave Bag
N.° por paquete Autoclave Bag
Embalaje exterior Autoclave Bag
Embalaje interior de protección Autoclave Bag
Cantidad Autoclave Bag
Resistente a Autoclave Bag
Tamaño Autoclave Bag
Método de esterilización Autoclave Bag
Intervalo de temperatura (imperial) Hasta 250 °F
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 125 °C
Grosor (imperial) 8 mil
Dimensiones (L x An) Autoclave Bag
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 22,9 cm
Anchura (imperial) 8 in
Anchura (métrico) 20,3 cm
Diámetro (imperial) Autoclave Bag
Diámetro (métrico) Autoclave Bag
Tipo de producto Autoclave Bag