Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1073B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 13 to 18 in. wide
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17768347 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (imperial):
18 in
22 in
24 in
26 in
28 in
30 in
35 in
36 in
40 in
42 in
44 in
68 in
Anchura (imperial):
14 in
15 in
16 in
18 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (imperial) Anchura (imperial) unitSize
17768347 26 in 18 in paquete de 50
17728337 22 in 14 in paquete de 100
17738337 28 in 14 in paquete de 100
17748337 42 in 14 in paquete de 50
17768337 18 in 15 in paquete de 100
17788337 24 in 16 in paquete de 100
17798337 26 in 16 in paquete de 100
17708347 30 in 16 in paquete de 100
17718347 35 in 16 in paquete de 50
17728347 36 in 16 in paquete de 50
17738347 44 in 16 in paquete de 50
17748347 22 in 18 in paquete de 50
17758347 24 in 18 in paquete de 50
17778347 30 in 18 in paquete de 50
17788347 36 in 18 in paquete de 50
17798347 40 in 18 in paquete de 50
17708357 68 in 18 in paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Código de producto. 17768347 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor COVMGTVKUB18X26SS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Self-Sealing 1073B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 13 to 18 in. wide is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Tyvek™ de grado médico en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Indicador de vapor integrado
  • Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • El cierre de sellado automático es rápido y uniforme para el área de preparación de equipos
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
  • Certificados de conformidad incluidos con el envío
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad
Tipo de tapón Sellado automático
Color Blanco
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipos y componentes farmacéuticos
Incluye Indicador de esterilización por vapor
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
Velocidad de transmisión de vapor de la humedad Autoclave Bag
N.º por caja Autoclave Bag
N.° por paquete Autoclave Bag
Embalaje exterior Autoclave Bag
Embalaje interior de protección Autoclave Bag
Cantidad Autoclave Bag
Resistente a Autoclave Bag
Tamaño Autoclave Bag
Método de esterilización Autoclave Bag
Intervalo de temperatura (imperial) Hasta 250 °F
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 125 °C
Grosor (imperial) 8 mil
Dimensiones (L x An) Autoclave Bag
Longitud (imperial) 26 in
Anchura (imperial) 18 in
Diámetro (imperial) Autoclave Bag
Diámetro (métrico) Autoclave Bag
Tipo de producto Autoclave Bag
Capacidad (imperial) 430,6 oz
Capacidad (métrico) 12,7 L
Longitud (métrico) 66 cm
Anchura (métrico) 45,7 cm
Grosor (métrico) Autoclave Bag