Learn More
Keystone Cleanroom Products Sobres de esterilización por vapor Tyvek™ con sellado automático
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17767837 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
3,5 x 8 in
35,25 x 16 in
6 x 2 in
6 x 3 in
8 x 3 in
8 x 3,5 in
8 x 6,125 in
9 x 2,5 in
10 x 5 in
10 x 8 in
12 x 6 in
13 x 7 in
15 x 4 in
15 x 8,125 in
18 x 8 in
22 x 4 in
28 x 6 in
32 x 6 in
34 x 8 in
35 x 6 in
4 x 15 in
5 x 10 in
6 x 35 in
8 x 10 in
8 x 15 in
8 x 34 in
11 x 10 in
10 x 20 in
12 x 10 in
14 x 12 in
15 x 20 in
16 x 26 in
16 x 32 in
17 x 12 in
17 x 16 in
20 x 10,125 in
20 x 15 in
22 x 18 in
24 x 14 in
26 x 16 in
26 x 24 in
30 x 24 in
32 x 16 in
35 x 24 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17767837 18 x 8 in paquete de 500
17841701 3,5 x 8 in paquete de 500
17851701 4 x 15 in paquete de 500
17861701 5 x 10 in paquete de 500
17707827 6 x 2 in paquete de 1000
17727827 6 x 3 in paquete de 1000
17861711 6 x 35 in paquete de 250
17737827 8 x 3 in paquete de 500
17747827 8 x 3,5 in paquete de 500
17787827 8 x 6,125 in paquete de 500
17871701 8 x 10 in paquete de 500
17881701 8 x 15 in paquete de 500
17891701 8 x 34 in paquete de 500
17717827 9 x 2,5 in paquete de 1000
17777827 10 x 5 in paquete de 500
17747837 10 x 8 in paquete de 500
17801711 11 x 10 in paquete de 500
17811711 10 x 20 in paquete de 500
17797827 12 x 6 in paquete de 500
17787837 12 x 10 in paquete de 500
17737837 13 x 7 in paquete de 500
17707847 14 x 12 in paquete de 500
17757827 15 x 4 in paquete de 500
17757837 15 x 8,125 in paquete de 500
17831711 15 x 20 in paquete de 500
17841711 16 x 26 in paquete de 500
17851711 16 x 32 in paquete de 250
17717847 17 x 12 in paquete de 500
17747847 17 x 16 in paquete de 500
17797837 20 x 10,125 in paquete de 500
17737847 20 x 15 in paquete de 500
17767827 22 x 4 in paquete de 500
17750368 22 x 18 in paquete de 500
17727847 24 x 14 in paquete de 500
17757847 26 x 16 in paquete de 500
17777847 26 x 24 in paquete de 250
17707837 28 x 6 in paquete de 500
17760368 30 x 24 in paquete de 250
17717837 32 x 6 in paquete de 500
17740368 32 x 16 in paquete de 250
17777837 34 x 8 in paquete de 500
17727837 35 x 6 in paquete de 500
17787847 35 x 24 in paquete de 250
17767847 35,25 x 16 in paquete de 250
44 options
Código de producto. 17767837
Marca: Keystone Cleanroom Products BBMGTVKSS0818
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Self Seal Tyvek™ Steam Sterilization Pouches provide an excellent barrier from microbial contamination.
  • Gran opción para piezas de equipo pesadas, con bordes afilados o envases que requieren que requieren desinfección de superficies después de la esterilización
  • La película flexible a base de DuPont Tyvek™/poliéster no deja pelusas, es resistente a la humedad y a las perforaciones, es extremadamente resistente y está diseñada para esterilizarse en autoclave
  • El lado de Tyvek™ ofrece una alta transpirabilidad al mismo tiempo que proporciona una excelente barrera contra la contaminación microbiana
  • El lado de la película transparente ofrece una claridad excelente junto con la resistencia y la durabilidad
  • Estas bolsas cuentan con una tira adhesiva de grado médico para un cómodo sellado automático
  • Cada sobre tiene un indicador de proceso CLASE A, que cambia de rosa a marrón oscuro cuando se expone al vapor
  • Cuando se abren los sellos despegables, prácticamente no se generan partículas en el aire
  • Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Elimina la necesidad de utilizar y validar un sellador térmico
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad (COC)
Tipo de tapón Sellado automático
Color Blanco
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Esterilidad Non-sterile
Sin látex Yes
Cantidad 500/paq.
Dimensiones (L x An) 18 x 8 in
Longitud (imperial) 18 in.
Longitud (métrico) 45.7 cm
Anchura (imperial) 8 in.
Anchura (métrico) 20.3 cm
Tipo de producto Autoclave Bag