Learn More
Keystone Cleanroom Products Sobres de esterilización por vapor Tyvek™ con sellado automático
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17747837 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
3,5 x 8 in
35,25 x 16 in
6 x 2 in
6 x 3 in
8 x 3 in
8 x 3,5 in
8 x 6,125 in
9 x 2,5 in
10 x 5 in
10 x 8 in
12 x 6 in
13 x 7 in
15 x 4 in
15 x 8,125 in
18 x 8 in
22 x 4 in
28 x 6 in
32 x 6 in
34 x 8 in
35 x 6 in
4 x 15 in
5 x 10 in
6 x 35 in
8 x 10 in
8 x 15 in
8 x 34 in
11 x 10 in
10 x 20 in
12 x 10 in
14 x 12 in
15 x 20 in
16 x 26 in
16 x 32 in
17 x 12 in
17 x 16 in
20 x 10,125 in
20 x 15 in
22 x 18 in
24 x 14 in
26 x 16 in
26 x 24 in
30 x 24 in
32 x 16 in
35 x 24 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. 17747837
Marca: Keystone Cleanroom Products BBMGTVKSS0810
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Self Seal Tyvek™ Steam Sterilization Pouches provide an excellent barrier from microbial contamination.
  • Gran opción para piezas de equipo pesadas, con bordes afilados o envases que requieren que requieren desinfección de superficies después de la esterilización
  • La película flexible a base de DuPont Tyvek™/poliéster no deja pelusas, es resistente a la humedad y a las perforaciones, es extremadamente resistente y está diseñada para esterilizarse en autoclave
  • El lado de Tyvek™ ofrece una alta transpirabilidad al mismo tiempo que proporciona una excelente barrera contra la contaminación microbiana
  • El lado de la película transparente ofrece una claridad excelente junto con la resistencia y la durabilidad
  • Estas bolsas cuentan con una tira adhesiva de grado médico para un cómodo sellado automático
  • Cada sobre tiene un indicador de proceso CLASE A, que cambia de rosa a marrón oscuro cuando se expone al vapor
  • Cuando se abren los sellos despegables, prácticamente no se generan partículas en el aire
  • Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Elimina la necesidad de utilizar y validar un sellador térmico
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad (COC)
Tipo de tapón Sellado automático
Color Blanco
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Esterilidad Non-sterile
Sin látex Yes
Cantidad 500/paq.
Dimensiones (L x An) 10 x 8 in
Longitud (imperial) 10 in.
Longitud (métrico) 25.4 cm
Anchura (imperial) 8 in.
Anchura (métrico) 20.3 cm
Tipo de producto Autoclave Bag