Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Etiquetas y etiquetadoras
- Etiquetas preimpresas personalizadas
- Brady™ Etiquetas envolventes de vinilo autolaminado
Brady™ Etiquetas envolventes de vinilo autolaminado
Código de producto. 17841589
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,75 x 0,25 in
0,75 x 0,5 in
0,75 x 1 pulg
1 x 0,5 in
1 x 0,75 in
1 x 1,5 in
1 x 1,75 in
1,25 x 0,5 in
1,25 x 1 in
1,5 x 0,25 in
1,5 x 0,5 in
1,5 x 0,75 in
1,5 x 1,5 in
1,5 x 1,75 in
1,5 x 1 in
1,5 x 2 in
1 x 1 pulg
2,2 x 0,5 in
2,5 x 1,5 in
2,5 x 1 in
2,625 x 1 in
3,15 x 1,938 in
3,375 x 1 in
4 x 1,5 in
4 x 1 in
50 ft x 1,5 in
6 x 1,5 in
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M710, BMP71
Formato:
Continua
Troquelado
Altura (métrico):
19,05 mm
25,4 mm
31,75 mm
38,1 mm
55,88 mm
63,5 mm
66,68 mm
80 mm
80,01 mm
85,73 mm
101,6 mm
152,4 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
paquete de 100
paquete de 250
paquete de 50
paquete de 500
paquete de 750
| Código de producto. | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (equipo) | Formato | Altura (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 17841589 | 2,2 x 0,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 55,88 mm | paquete de 100 |
| 17821589 | 0,75 x 0,25 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 19,05 mm | paquete de 750 |
| 17879194 | 0,75 x 0,25 in | M710, BMP71 | Troquelado | 19,05 mm | paquete de 750 |
| 17878724 | 0,75 x 0,5 in | M710, BMP71 | Troquelado | 19,05 mm | paquete de 500 |
| 17878274 | 0,75 x 0,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 19,05 mm | paquete de 500 |
| 17878874 | 0,75 x 1 pulg | M710, BMP71 | Troquelado | 19,05 mm | paquete de 250 |
| 17891689 | 0,75 x 1 pulg | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 19,05 mm | paquete de 250 |
| 17818794 | 1 x 0,75 in | M710, BMP71 | Troquelado | 25,4 mm | paquete de 250 |
| 17898194 | 1 x 0,75 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 25,4 mm | paquete de 250 |
| 17829144 | 1,5 x 0,75 in | M710, BMP71 | Troquelado | 38,1 mm | paquete de 250 |
| 17809204 | 1,5 x 0,75 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 38,1 mm | paquete de 250 |
| 17838474 | 1 x 0,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 25,4 mm | paquete de 500 |
| 17889044 | 1 x 0,5 in | M710, BMP71 | Troquelado | 25,4 mm | paquete de 500 |
| 17818904 | 1 x 1 pulg | M710, BMP71 | Troquelado | 25,4 mm | paquete de 250 |
| 17878464 | 1 x 1 pulg | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 25,4 mm | paquete de 250 |
| 17821389 | 1 x 1,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 25,4 mm | paquete de 250 |
| 17898744 | 1 x 1,5 in | M710, BMP71 | Troquelado | 25,4 mm | paquete de 250 |
| 17801669 | 1 x 1,75 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 25,4 mm | paquete de 250 |
| 17848784 | 1,5 x 0,25 in | M710, BMP71 | Troquelado | 38,1 mm | paquete de 750 |
| 17828864 | 1,5 x 0,5 in | M710, BMP71 | Troquelado | 38,1 mm | paquete de 500 |
| 17899014 | 1,5 x 1 in | M710, BMP71 | Troquelado | 38,1 mm | paquete de 250 |
| 17888894 | 1,5 x 1,5 in | M710, BMP71 | Troquelado | 38,1 mm | paquete de 250 |
| 17878754 | 1,5 x 1,75 in | M710, BMP71 | Troquelado | 38,1 mm | paquete de 250 |
| 17889194 | 1,5 x 2 in | M710, BMP71 | Troquelado | 38,1 mm | paquete de 100 |
| 17811699 | 1,5 x 1,75 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 38,1 mm | paquete de 250 |
| 17828734 | 1,25 x 1 in | M710, BMP71 | Troquelado | 31,75 mm | paquete de 250 |
| 17868334 | 1,5 x 1 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 38,1 mm | paquete de 250 |
| 17838404 | 1,5 x 1,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 38,1 mm | paquete de 250 |
| 17851519 | 1,5 x 0,25 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 38,1 mm | paquete de 750 |
| 17818404 | 1,5 x 0,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 38,1 mm | paquete de 500 |
| 17841609 | 1,25 x 0,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 31,75 mm | paquete de 250 |
| 17841579 | 1,25 x 1 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 31,75 mm | paquete de 250 |
| 17831539 | 1,5 x 2 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 38,1 mm | paquete de 100 |
| 17881559 | 2,625 x 1 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 66,68 mm | paquete de 100 |
| 17808304 | 2,5 x 1 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 63,5 mm | paquete de 100 |
| 17881399 | 2,5 x 1,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 63,5 mm | paquete de 100 |
| 17889204 | 2,5 x 1 in | M710, BMP71 | Troquelado | 63,5 mm | paquete de 100 |
| 17829164 | 3,15 x 1,938 in | M710, BMP71 | Troquelado | 80 mm | paquete de 100 |
| 17818224 | 3,375 x 1 in | M710, BMP71 | Troquelado | 85,73 mm | paquete de 100 |
| 17818444 | 3,15 x 1,938 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 80,01 mm | paquete de 100 |
| 17838304 | 3,375 x 1 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 85,73 mm | paquete de 100 |
| 17801679 | 4 x 1,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 101,6 mm | paquete de 100 |
| 17868214 | 4 x 1 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 101,6 mm | paquete de 100 |
| 17848124 | 4 x 1,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 101,6 mm | paquete de 100 |
| 17819024 | 4 x 1,5 in | M710, BMP71 | Troquelado | 101,6 mm | paquete de 100 |
| 17858894 | 4 x 1,5 in | M710, BMP71 | Troquelado | 101,6 mm | paquete de 100 |
| 17858984 | 4 x 1 in | M710, BMP71 | Troquelado | 101,6 mm | paquete de 100 |
| 17829174 | 6 x 1,5 in | M710, BMP71 | Troquelado | 152,4 mm | paquete de 50 |
| 17858214 | 6 x 1,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 152,4 mm | paquete de 50 |
| 17861629 | 50 ft x 1,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Continua | 38,1 mm | 1 rollo |
This item is not returnable.
View return policy
Product Code. 17841589
Brand: Brady™ 173899
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Se proporcionan en un formato autolaminado con una zona imprimible blanca y una zona sobrelaminada traslúcida que protege el texto
- El duradero adhesivo acrílico permanente tiene una resistencia excelente al agua y al aceite
- Aprobado por UL
- Temperatura de servicio de -40 a 70°C (de -40 a 158°F)
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized |
| Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
| Recubrimiento | None |
| Color | Clear, White |
| Acabado | Mate |
| Formato | Troquelado |
| Material | Vinyl |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Tipo de producto | Label |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, etiquetado de laboratorio, etiquetado de cables |
| Para utilizar con (equipo) | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) |
| Sin látex | No |
| Cantidad | 100 etiquetas |
| Forma | Rectángulo |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -94°F to +158°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -70 °C a +70 °C |
| Grosor (imperial) | 0.004 in. |
| Grosor (métrico) | 0.102 mm |
| Dimensions (LxW) | 2,2 x 0,5 in |
| Longitud (imperial) | 2.2 in. |
| Anchura (imperial) | 0,5 in |
| Anchura (métrico) | 12.7 mm |
| Anchura del área imprimible (imperial) | 0.5 in. |
| Anchura del área de impresión (métrico) | 12.7 mm |
| Altura del área imprimible (imperial) | 0.75 in. |
| Altura (métrico) | 55,88 mm |
| Altura del área de impresión (métrico) | 19.05 mm |
| Alternate Part Number | M6-74-427 |
| Show More Show Less |