Learn More
Brady™ Etiquetas envolventes de vinilo autolaminado
Código de producto. 17858894
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,75 x 0,25 in
0,75 x 0,5 in
0,75 x 1 pulg
1 x 0,5 in
1 x 0,75 in
1 x 1,5 in
1 x 1,75 in
1,25 x 0,5 in
1,25 x 1 in
1,5 x 0,25 in
1,5 x 0,5 in
1,5 x 0,75 in
1,5 x 1,5 in
1,5 x 1,75 in
1,5 x 1 in
1,5 x 2 in
1 x 1 pulg
2,2 x 0,5 in
2,5 x 1,5 in
2,5 x 1 in
2,625 x 1 in
3,15 x 1,938 in
3,375 x 1 in
4 x 1,5 in
4 x 1 in
50 ft x 1,5 in
6 x 1,5 in
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M710, BMP71
Formato:
Continua
Troquelado
Altura (métrico):
19,05 mm
25,4 mm
31,75 mm
38,1 mm
55,88 mm
63,5 mm
66,68 mm
80 mm
80,01 mm
85,73 mm
101,6 mm
152,4 mm
Dimensione della confezione:
1 rollo
paquete de 100
paquete de 250
paquete de 50
paquete de 500
paquete de 750
Codice prodotto. Dimensions (LxW) Para utilizar con (equipo) Formato Altura (métrico) unitSize
17858894 4 x 1,5 in M710, BMP71 Troquelado 101,6 mm paquete de 100
17821589 0,75 x 0,25 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 19,05 mm paquete de 750
17879194 0,75 x 0,25 in M710, BMP71 Troquelado 19,05 mm paquete de 750
17878724 0,75 x 0,5 in M710, BMP71 Troquelado 19,05 mm paquete de 500
17878274 0,75 x 0,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 19,05 mm paquete de 500
17878874 0,75 x 1 pulg M710, BMP71 Troquelado 19,05 mm paquete de 250
17891689 0,75 x 1 pulg M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 19,05 mm paquete de 250
17818794 1 x 0,75 in M710, BMP71 Troquelado 25,4 mm paquete de 250
17898194 1 x 0,75 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 25,4 mm paquete de 250
17829144 1,5 x 0,75 in M710, BMP71 Troquelado 38,1 mm paquete de 250
17809204 1,5 x 0,75 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 38,1 mm paquete de 250
17838474 1 x 0,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 25,4 mm paquete de 500
17889044 1 x 0,5 in M710, BMP71 Troquelado 25,4 mm paquete de 500
17818904 1 x 1 pulg M710, BMP71 Troquelado 25,4 mm paquete de 250
17878464 1 x 1 pulg M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 25,4 mm paquete de 250
17821389 1 x 1,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 25,4 mm paquete de 250
17898744 1 x 1,5 in M710, BMP71 Troquelado 25,4 mm paquete de 250
17801669 1 x 1,75 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 25,4 mm paquete de 250
17848784 1,5 x 0,25 in M710, BMP71 Troquelado 38,1 mm paquete de 750
17828864 1,5 x 0,5 in M710, BMP71 Troquelado 38,1 mm paquete de 500
17899014 1,5 x 1 in M710, BMP71 Troquelado 38,1 mm paquete de 250
17888894 1,5 x 1,5 in M710, BMP71 Troquelado 38,1 mm paquete de 250
17878754 1,5 x 1,75 in M710, BMP71 Troquelado 38,1 mm paquete de 250
17889194 1,5 x 2 in M710, BMP71 Troquelado 38,1 mm paquete de 100
17811699 1,5 x 1,75 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 38,1 mm paquete de 250
17828734 1,25 x 1 in M710, BMP71 Troquelado 31,75 mm paquete de 250
17868334 1,5 x 1 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 38,1 mm paquete de 250
17838404 1,5 x 1,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 38,1 mm paquete de 250
17851519 1,5 x 0,25 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 38,1 mm paquete de 750
17818404 1,5 x 0,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 38,1 mm paquete de 500
17841609 1,25 x 0,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 31,75 mm paquete de 250
17841579 1,25 x 1 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 31,75 mm paquete de 250
17831539 1,5 x 2 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 38,1 mm paquete de 100
17841589 2,2 x 0,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 55,88 mm paquete de 100
17881559 2,625 x 1 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 66,68 mm paquete de 100
17808304 2,5 x 1 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 63,5 mm paquete de 100
17881399 2,5 x 1,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 63,5 mm paquete de 100
17889204 2,5 x 1 in M710, BMP71 Troquelado 63,5 mm paquete de 100
17829164 3,15 x 1,938 in M710, BMP71 Troquelado 80 mm paquete de 100
17818224 3,375 x 1 in M710, BMP71 Troquelado 85,73 mm paquete de 100
17818444 3,15 x 1,938 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 80,01 mm paquete de 100
17838304 3,375 x 1 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 85,73 mm paquete de 100
17801679 4 x 1,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 101,6 mm paquete de 100
17868214 4 x 1 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 101,6 mm paquete de 100
17848124 4 x 1,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 101,6 mm paquete de 100
17819024 4 x 1,5 in M710, BMP71 Troquelado 101,6 mm paquete de 100
17858984 4 x 1 in M710, BMP71 Troquelado 101,6 mm paquete de 100
17829174 6 x 1,5 in M710, BMP71 Troquelado 152,4 mm paquete de 50
17858214 6 x 1,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 152,4 mm paquete de 50
17861629 50 ft x 1,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Continua 38,1 mm 1 rollo
50 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17858894
Marca: Brady™ 173335
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
El vinilo autolaminado (B-427) es un material excelente para la identificación de cables. Es un material con buena transparencia y adaptabilidad y es autoextinguible.
  • El vinilo autolaminado (B-427) es un material excelente para la identificación de cables. Es un material con buena transparencia y adaptabilidad y es autoextinguible.
  • Se proporcionan en un formato autolaminado con una zona imprimible blanca y una zona sobrelaminada traslúcida que protege el texto
  • El duradero adhesivo acrílico permanente tiene una resistencia excelente al agua y al aceite
  • Aprobado por UL
  • Temperatura de servicio de -40 a 70°C (de -40 a 158°F)
  • Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Specifica
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Recubrimiento None
Color Clear, White
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Vinyl
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, etiquetado de laboratorio, etiquetado de cables
Para utilizar con (equipo) M710, BMP71
Sin látex No
Cantidad 100 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -94°F to +158°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +70 °C
Grosor (imperial) 0.004 in.
Grosor (métrico) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 4 x 1,5 in
Longitud (imperial) 4 in
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 38.1 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 1,5 in
Anchura del área de impresión (métrico) 38.1 mm
Altura del área imprimible (imperial) 1 in
Altura (métrico) 101,6 mm
Altura del área de impresión (métrico) 25.4 mm
Alternate Part Number M7-33-427
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.