Learn More
Brady™ Etiquetas envolventes de vinilo autolaminadas
Produktkod. 17961940
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions (LxW):
12,70 mm x 44,45 mm (An x Al)
12,70 mm x 69,85 mm (An x Al)
25,40 mm x 30,48 mm (An x Al)
25,40 mm x 44,45 mm (An x Al)
25,40 mm x 69,85 mm (An x Al)
Förpackningsstorlek
paquete de 110
paquete de 150
paquete de 70
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17961940
missing translation for 'mfr': Brady™ 170760
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Marque cables con el material de etiqueta de vinilo autolaminado B-427 que incorpora una capa protectora autolaminada. Imprima prácticamente en cualquier lugar con una impresora de etiquetas portátil duradera de Brady.
  • Producto flexible: diseñado para superficies con curvas cerradas, como, por ejemplo, cables
  • Producto duradero: autoextinguible y resistente a la abrasión, los disolventes, el aceite, la grasa, la intemperie y las temperaturas extremas
  • Producto giratorio: diseñado para girar libremente y permitir la lectura y la identificación de cables desde cualquier ángulo
  • Producto seguro: dispone de sobrelaminado transparente no imprimible para una mayor protección
  • Producto certificado: certificación UL según el estándar UL 2238 y conforme a RoHS 2011/65/UE (enmienda 2015/863)
  • Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Specifikationer
Certificaciones/conformidad UL Recognised to UL969 Labelling and Marking Standard when printed with the Brady Series R4300 and R6200 ribbons. See UL files MH17154 for specific details. Brady customers should specify at purchase if they require UL Recognised B-427 labels. Brady sells both UL Recognised B-427 labels and non-approved labels depending on customer requirements. Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Color White, Transparent
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Vinyl
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, etiquetado de laboratorio, etiquetado de cables
Para utilizar con (equipo) BMP41;BMP51;M511;M410;M510
Cantidad 70
Intervalo de temperatura (imperial) -94°F to 158°F
Intervalo de temperatura (métrico) -70°C to 70°C
Grosor (imperial) 0.004 in
Grosor (métrico) 0.102 mm
Calibre de alambre 10 AWG - 3 AWG
Dimensions (LxW) 12,70 mm x 69,85 mm (An x Al)
Longitud (imperial) 2.75 in.
Anchura (imperial) 0,5 in
Anchura (métrico) 12.70 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 12.70 mm
Altura (imperial) 2.75 in
Altura (métrico) 69.85 mm
Alternate Part Number M4-207-RO-427
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.