Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Mantenimiento eléctrico e iluminación
- Brady™ Etiquetas envolventes de vinilo autolaminadas
Brady™ Etiquetas envolventes de vinilo autolaminadas
Código de producto. 17930680
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,75 x 1 pulg
12,70 mm x 19,05 mm (An x Al)
12,70 mm x 25,40 mm (An x Al)
12,70 mm x 31,75 mm (An x Al)
12,70 mm x 38,10 mm (An x Al)
19,05 mm x 25,40 mm (An x Al)
19,05 mm x 38,10 mm (An x Al)
19,05 mm x 7,62 m (An x Al)
1 x 1 pulg
25,40 x 101,60 mm (An x Al)
25,40 mm x 31,75 mm (An x Al)
25,40 mm x 38,10 mm (An x Al)
25,40 mm x 63,50 mm (An x Al)
25,40 mm x 7,62 m (An x Al)
31,75 mm x 7,62 m (An x Al)
38,10 mm x 101,60 mm (An x Al)
38,10 mm x 152,40 mm (An x Al)
38,10 mm x 31,75 mm (An x Al)
38,10 mm x 38,10 mm (An x Al)
38,10 mm x 63,50 mm (An x Al)
38,10 mm x 7,62 m (An x Al)
44,45 mm x 25,40 mm (An x Al)
44,45 mm x 38,10 mm (An x Al)
6,35 mm x 27,94 mm (An x Al)
Color:
Amarillo, transparente, Clear
Blanco
Blanco. transparente, Transparent
Formato:
Continua
Troquelado
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 110
paquete de 140
paquete de 180
paquete de 200
paquete de 240
paquete de 260
paquete de 340
paquete de 360
paquete de 40
paquete de 70
paquete de 80
| Código de producto. | Dimensions (LxW) | Color | Formato | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 17930680 | 6,35 mm x 27,94 mm (An x Al) | Blanco | Troquelado | paquete de 240 |
| 17990760 | 12,70 mm x 19,05 mm (An x Al) | Blanco. transparente, Transparent | Troquelado | paquete de 360 |
| 17970720 | 0,75 x 1 pulg | Blanco. transparente, Transparent | Troquelado | paquete de 340 |
| 17980710 | 12,70 mm x 25,40 mm (An x Al) | Blanco. transparente, Transparent | Troquelado | paquete de 360 |
| 17930720 | 19,05 mm x 25,40 mm (An x Al) | Blanco. transparente, Transparent | Troquelado | paquete de 200 |
| 17940720 | 1 x 1 pulg | Blanco. transparente, Transparent | Troquelado | paquete de 260 |
| 17841769 | 44,45 mm x 25,40 mm (An x Al) | Blanco. transparente, Transparent | Troquelado | paquete de 140 |
| 17900710 | 12,70 mm x 31,75 mm (An x Al) | Blanco. transparente, Transparent | Troquelado | paquete de 200 |
| 17920720 | 25,40 mm x 31,75 mm (An x Al) | Blanco. transparente, Transparent | Troquelado | paquete de 200 |
| 17801789 | 38,10 mm x 31,75 mm (An x Al) | Blanco. transparente, Transparent | Troquelado | paquete de 200 |
| 17930710 | 12,70 mm x 38,10 mm (An x Al) | Blanco. transparente, Transparent | Troquelado | paquete de 180 |
| 17900720 | 19,05 mm x 38,10 mm (An x Al) | Blanco. transparente, Transparent | Troquelado | paquete de 180 |
| 17970670 | 25,40 mm x 38,10 mm (An x Al) | Blanco. transparente, Transparent | Troquelado | paquete de 180 |
| 17861789 | 38,10 mm x 38,10 mm (An x Al) | Blanco. transparente, Transparent | Troquelado | paquete de 180 |
| 17841789 | 44,45 mm x 38,10 mm (An x Al) | Blanco. transparente, Transparent | Troquelado | paquete de 140 |
| 17950720 | 25,40 mm x 63,50 mm (An x Al) | Blanco. transparente, Transparent | Troquelado | paquete de 110 |
| 17841759 | 38,10 mm x 63,50 mm (An x Al) | Blanco. transparente, Transparent | Troquelado | paquete de 80 |
| 17990710 | 25,40 x 101,60 mm (An x Al) | Blanco. transparente, Transparent | Troquelado | paquete de 70 |
| 17851719 | 38,10 mm x 101,60 mm (An x Al) | Blanco. transparente, Transparent | Troquelado | paquete de 70 |
| 17811719 | 38,10 mm x 152,40 mm (An x Al) | Blanco. transparente, Transparent | Troquelado | paquete de 40 |
| 17901950 | 19,05 mm x 7,62 m (An x Al) | Blanco. transparente, Transparent | Continua | cada uno |
| 17811729 | 25,40 mm x 7,62 m (An x Al) | Blanco. transparente, Transparent | Continua | cada uno |
| 17881799 | 31,75 mm x 7,62 m (An x Al) | Blanco. transparente, Transparent | Continua | cada uno |
| 17811779 | 38,10 mm x 7,62 m (An x Al) | Blanco. transparente, Transparent | Continua | cada uno |
| 17910720 | 25,40 mm x 38,10 mm (An x Al) | Amarillo, transparente, Clear | Troquelado | paquete de 180 |
| 17920680 | 25,40 mm x 63,50 mm (An x Al) | Amarillo, transparente, Clear | Troquelado | paquete de 110 |
| 17970710 | 25,40 x 101,60 mm (An x Al) | Amarillo, transparente, Clear | Troquelado | paquete de 70 |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17930680
Marca: Brady™ 170748
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Producto flexible: diseñado para superficies con curvas cerradas, como, por ejemplo, cables
- Producto duradero: autoextinguible y resistente a la abrasión, los disolventes, el aceite, la grasa, la intemperie y las temperaturas extremas
- Producto fiable: fabricado con un adhesivo acrílico permanente que funciona a la perfección sobre superficies lisas, rugosas, con revestimiento de polvo e irregulares
- Producto seguro: dispone de sobrelaminado transparente no imprimible para una mayor protección
- Producto certificado: certificación UL según el estándar UL 2238 y conforme a RoHS 2011/65/UE (enmienda 2015/863)
- Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | UL Recognised to UL969 Labelling and Marking Standard when printed with the Brady Series R4300 and R6200 ribbons. See UL files MH17154 for specific details. Brady customers should specify at purchase if they require UL Recognised B-427 labels. Brady sells both UL Recognised B-427 labels and non-approved labels depending on customer requirements. Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Troquelado |
| Material | Vinyl |
| Tipo de producto | Label |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, etiquetado de laboratorio, etiquetado de cables |
| Para utilizar con (equipo) | BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 |
| Cantidad | 240 |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -94°F to 158°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -70°C to 70°C |
| Grosor (imperial) | 0.004 in |
| Grosor (métrico) | 0.102 mm |
| Dimensions (LxW) | 6,35 mm x 27,94 mm (An x Al) |
| Longitud (imperial) | 1.1 in. |
| Anchura (imperial) | 0.25 in |
| Anchura (métrico) | 6.35 mm |
| Anchura del área de impresión (métrico) | 6.35 mm |
| Altura (imperial) | 1.1 in |
| Altura (métrico) | 27.94 mm |
| Alternate Part Number | M4-135-427-AW |
| Mostrar más Mostrar menos |