Learn More
Brady™ Etiquetas envolventes de vinilo autolaminadas
Descripción
- Producto flexible: diseñado para superficies con curvas cerradas, como, por ejemplo, cables
- Producto duradero: autoextinguible y resistente a la abrasión, los disolventes, el aceite, la grasa, la intemperie y las temperaturas extremas
- Producto giratorio: diseñado para girar libremente y permitir la lectura y la identificación de cables desde cualquier ángulo
- Producto seguro: dispone de sobrelaminado transparente no imprimible para una mayor protección
- Producto certificado: certificación UL según el estándar UL 2238 y conforme a RoHS 2011/65/UE (enmienda 2015/863)
- Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | UL Recognised to UL969 Labelling and Marking Standard when printed with the Brady Series R4300 and R6200 ribbons. See UL files MH17154 for specific details. Brady customers should specify at purchase if they require UL Recognised B-427 labels. Brady sells both UL Recognised B-427 labels and non-approved labels depending on customer requirements. Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
| Color | White, Transparent |
| Acabado | Mate |
| Formato | Die-cut |
| Material | Vinyl |
| Tipo de producto | Label |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, etiquetado de laboratorio, etiquetado de cables |
| Para utilizar con (equipo) | BMP41;BMP51;M511;M410;M510 |
| Mostrar más |