Learn More
Brady™ Marcador para cables y alambres de vinilo autolaminado MiniMark™
Código de producto. p-8001685
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
25,4 mm
38,1 mm
Altura (métrico):
31,75 mm
19,05 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
11701825 25,4 mm 31,75 mm cada uno
11721795 38,1 mm 19,05 mm cada uno
11791795 25,4 mm 19,05 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11701825 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 710114
This Self-laminating Vinyl MiniMark™ Wire and Cable Marker is made of conformable material designed to adhere to highly curved surfaces, wires and cables.
  • Features a white printable area with clear 'tail' that wraps around marker.
  • The clear tails serves as over-laminate to protect the text, providing superior resistance to abrasion, dirt, oils, solvents, water and excessive handling.
  • This material is UL recognised with its respective ribbon.
  • See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHS, Directiva 2002/95/CE
Descripción Marcadores de cables y alambres autoluminados MiniMark
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco, Transparente
Acabado Mate
Formato Label
Material Vinilo
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Marcador de cables y alambres autoluminado
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) B-427 es un excelente material para la identificación de cables y alambres. Este material tiene una buena claridad, conformabilidad y es autoextinguible. B-427 tiene una excelente resistencia al agua y al aceite
Para utilizar con (equipo) Impresora MiniMark
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -70°C
N.° por paquete Paquete de 2780
Cantidad 2780/Paq.
Tamaño (métrico) 25,4 x 31,75 mm (An x Al)
Intervalo de temperatura (imperial) -94°F to +158°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +70 °C
Resistencia a la tracción Resistencia a la tracción y elongación 210 N/100 mm, 152 %, 193 N/100 mm, 195 %
Grosor (imperial) 0.004 in.
Grosor (métrico) 0,025 mm
Dimensions (LxW) 31,75 x 25,40 mm
Longitud (imperial) 1,25 in
Longitud (métrico) 31.75 mm
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25,4 mm
Altura (imperial) 1.25 in.
Altura del área imprimible (imperial) 0.5 in.
Altura (métrico) 31,75 mm
Altura del área de impresión (métrico) 12,70 mm
Diámetro (métrico) Entre 6,10 y 3,40 mm
Alternate Part Number MNK-BPT-311-427