Learn More
Brady™ Etiqueta Link de vinilo autolaminado
Código de producto. 12932374
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Blanco, Transparente
Rojo, Transparente
Anchura (métrico):
12,70 mm
25,4 mm
25,4 mm
38,1 mm
Altura (métrico):
25,4 mm
25,4 mm
38,1 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Color Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
12932374 Blanco, Transparente 12,70 mm 25,4 mm 1 rollo
12992374 Blanco, Transparente 25,4 mm 38,1 mm 1 rollo
11592905 Blanco 38,1 mm 25,4 mm 1 rollo
13457146 Blanco, Transparente 12,70 mm 38,1 mm 1 rollo
11569053 Rojo, Transparente 25,4 mm 25,4 mm 1 rollo
5 options
Código de producto. 12932374
Marca: Brady™ 018365
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las etiquetas Link de vinilo autolaminado (B-427) son un excelente material para la identificación de cables. Este material tiene una buena claridad, conformabilidad y es autoextinguible.
  • Suministrado en un formato autolaminado con una zona imprimible blanca y un área de sobrelaminado translúcido para proteger el texto
  • El adhesivo acrílico permanente y duradero tiene una extraordinaria resistencia a agua y aceite
  • Conforme a RoHS 2005/618/CE corrección de valores de concentración máxima de la directiva de RoHS 2002/95/CE, con aprobación de la UL
  • Temperatura de servicio de - 40 °C a 70 °C (de - 40 °F a 158 °F)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad con RoHS conforme a 2005/618/CE modificación de MCV a la directiva RoHS 2002/95/CE, reconocido por UL
Descripción Etiqueta TLS 2200/TLS-PC Link
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco, Transparente
Acabado Mate
Formato Autolaminado
Material Vinilo
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Para utilizar con (aplicación) Para identificación de cables y alambres
Para utilizar con (equipo) Impresoras portátiles de transferencia térmica BMP™ 71, TLS2200, TLSPC Link
Etiquetas por fila 1
Cantidad 500/Paq.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +70 °C
Grosor (métrico) 0,025 mm
Repetición vertical (métrico) 15,87 mm
Calibre de alambre De 10 a 4 AWG
Dimensions (LxW) 25,4 x 12,7 mm
Anchura (métrico) 12,70 mm
Altura (métrico) 25,4 mm