Learn More
Brady™ Etiqueta Link de vinilo autolaminado
Descripción
- Suministrado en un formato autolaminado con una zona imprimible blanca y un área de sobrelaminado translúcido para proteger el texto
- El adhesivo acrílico permanente y duradero tiene una extraordinaria resistencia a agua y aceite
- Conforme a RoHS 2005/618/CE corrección de valores de concentración máxima de la directiva de RoHS 2002/95/CE, con aprobación de la UL
- Temperatura de servicio de - 40 °C a 70 °C (de - 40 °F a 158 °F)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con RoHS conforme a 2005/618/CE modificación de MCV a la directiva RoHS 2002/95/CE, reconocido por UL |
| Descripción | Etiqueta TLS 2200/TLS-PC Link |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Rojo, Transparente |
| Acabado | Mate |
| Formato | Autolaminado |
| Material | Vinilo |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Tipo de producto | Etiqueta Link |
| Para utilizar con (aplicación) | Comunicación de datos y voz, marcado de cables y alambres |
| Mostrar más |