Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo autolaminado para la impresoras de etiquetas portátiles
Código de producto. p-7224736
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
12,7 mm
25,4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
17613205 12,7 mm cada uno
17623205 25,4 mm cada uno
2 options
Código de producto. 17613205
Marca: Brady™ 152083
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estas etiquetas de vinilo autolaminado para impresoras de etiquetas portátiles se pueden utilizar en congeladores y en entornos con nitrógeno líquido.
Estas etiquetas de vinilo autolaminado para impresoras de etiquetas portátiles M210 y M211 se pueden utilizar en congeladores y en entornos con nitrógeno líquido.
  • Troquelado con esquinas redondeadas
  • Con homologación UL según el estándar de marcado y etiquetado UL969 cuando se imprime con las cintas de la serie R4300 y R6200 Brady™
Especificaciones
Tipo de producto Etiquetas
Color Negro sobre blanco
Para utilizar con (equipo) Impresoras de etiquetas Brady™ M210, M210-LAB y M211, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer
Material Vinilo autolaminado
Print Technology Transferencia térmica
Anchura (imperial) 0,5 in
Anchura (métrico) 12,7 mm
Altura (imperial) 0,75 in
Altura (métrico) 19 mm
Grosor (imperial) 0.004 in
Grosor (métrico) 0,1 mm
Dimensiones (L x An) 12.70 mm (W) x 19.05 mm (H)
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Esterilidad No estéril
Acabado Mate
Formato Cartucho, etiqueta
Intervalo de temperatura (imperial) -94°F to +158°F
Intervalo de temperatura (métrico) -70°C to +70°C
Certificaciones/conformidad Estándar de etiquetado y marcado UL969
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, etiquetado de laboratorio
Cantidad 150
Alternate Part Number M21-11-427