Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Mantenimiento eléctrico e iluminación
- Brady™ Etiquetas de vinilo autolaminado (B-427) para M611, BMP61 y BMP71
Brady™ Etiquetas de vinilo autolaminado (B-427) para M611, BMP61 y BMP71
Código de producto. 11552925| Código de producto. | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Color | Repetición vertical (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11552925 | 25,4 mm | 19,1 mm | Blanco. transparente, Transparent | 22,2 mm | 1 rollo |
| 11572925 | 38,1 mm | 25,4 mm | Blanco. transparente, Transparent | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11582925 | 44,5 mm | 25,4 mm | Blanco. transparente, Transparent | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11542925 | 12,7 mm | 31,8 mm | Blanco. transparente, Transparent | 34,9 mm | 1 rollo |
| 11562925 | 25,4 mm | 31,8 mm | Blanco. transparente, Transparent | 34,9 mm | 1 rollo |
| 11592925 | 44,5 mm | 38,1 mm | Blanco. transparente, Transparent | 41,3 mm | 1 rollo |
| 11598444 | 50,8 mm | 38,1 mm | Blanco. transparente, Transparent | 54 mm | 1 rollo |
| 11509153 | 25,4 mm | 85,7 mm | Blanco. transparente, Transparent | 88,9 mm | 1 rollo |
| 11528404 | 6,4 mm | 38,1 mm | Rojo, transparente, Transparent | 9,5 mm | 1 rollo |
| 11508414 | 12,7 mm | 38,1 mm | Rojo, transparente, Transparent | 15,9 mm | 1 rollo |
| 11598993 | 25,4 mm | 38,1 mm | Rojo, Transparente | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11568953 | 25,4 mm | 63,5 mm | Rojo, transparente, Transparent | 66,7 mm | 1 rollo |
| 11548963 | 25,4 mm | 101,6 mm | Rojo, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11528973 | 38,1 mm | 101,6 mm | Rojo, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 12333738 | 38,1 mm | 152,4 mm | Rojo, transparente, Transparent | 155,6 mm | 1 rollo |
| 11559013 | 38,1 mm | 38,1 mm | Rojo, transparente, Transparent | 41,3 mm | 1 rollo |
| 11568394 | 6,4 mm | 38,1 mm | Naranja, transparente, Transparent | 9,5 mm | 1 rollo |
| 11548404 | 12,7 mm | 38,1 mm | Naranja, transparente, Transparent | 15,9 mm | 1 rollo |
| 11538993 | 25,4 mm | 38,1 mm | Naranja, transparente, Transparent | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11508953 | 25,4 mm | 63,5 mm | Naranja, transparente, Transparent | 66,7 mm | 1 rollo |
| 11588953 | 25,4 mm | 101,6 mm | Naranja, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11568963 | 38,1 mm | 101,6 mm | Naranja, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11548973 | 38,1 mm | 152,4 mm | Naranja, transparente, Transparent | 155,6 mm | 1 rollo |
| 11509053 | 25,4 mm | 25,4 mm | Naranja, transparente, Transparent | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11599003 | 38,1 mm | 38,1 mm | Naranja, transparente, Transparent | 41,3 mm | 1 rollo |
| 11508983 | 6,4 mm | 19,1 mm | Amarillo, transparente, Transparent | 9,5 mm | 1 rollo |
| 11518983 | 12,7 mm | 19,1 mm | Amarillo, transparente, Transparent | 15,9 mm | 1 rollo |
| 11528983 | 12,7 mm | 25,4 mm | Amarillo, transparente, Transparent | 15,9 mm | 1 rollo |
| 11538983 | 19,1 mm | 25,4 mm | Amarillo, transparente, Transparent | 22,2 mm | 1 rollo |
| 11558394 | 6,4 mm | 38,1 mm | Amarillo, transparente, Transparent | 9,5 mm | 1 rollo |
| 11538404 | 12,7 mm | 38,1 mm | Amarillo, transparente, Transparent | 15,9 mm | 1 rollo |
| 11509003 | 19,1 mm | 38,1 mm | Amarillo, transparente, Transparent | 22,2 mm | 1 rollo |
| 11528993 | 25,4 mm | 38,1 mm | Amarillo, Transparente | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11598943 | 25,4 mm | 63,5 mm | Amarillo, transparente, Transparent | 66,7 mm | 1 rollo |
| 11578953 | 25,4 mm | 101,6 mm | Amarillo, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11558963 | 38,1 mm | 101,6 mm | Amarillo, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11538973 | 38,1 mm | 152,4 mm | Amarillo, transparente, Transparent | 155,6 mm | 1 rollo |
| 11599043 | 25,4 mm | 25,4 mm | Amarillo, transparente, Transparent | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11589003 | 38,1 mm | 38,1 mm | Amarillo, transparente, Transparent | 41,3 mm | 1 rollo |
| 11578394 | 6,4 mm | 38,1 mm | Verde, transparente, Transparent | 9,5 mm | 1 rollo |
| 11558404 | 12,7 mm | 38,1 mm | Verde, transparente, Transparent | 15,9 mm | 1 rollo |
| 11548993 | 25,4 mm | 38,1 mm | Verde, Transparente | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11518953 | 25,4 mm | 63,5 mm | Verde, Transparente | 66,7 mm | 1 rollo |
| 11598953 | 25,4 mm | 101,6 mm | Verde, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11578963 | 38,1 mm | 101,6 mm | Verde, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11558973 | 38,1 mm | 152,4 mm | Verde, transparente, Transparent | 155,6 mm | 1 rollo |
| 11519053 | 25,4 mm | 25,4 mm | Verde, transparente, Transparent | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11509013 | 38,1 mm | 38,1 mm | Verde, transparente, Transparent | 41,3 mm | 1 rollo |
| 11508404 | 6,4 mm | 38,1 mm | Azul, transparente, Transparent | 9,5 mm | 1 rollo |
| 11588404 | 12,7 mm | 38,1 mm | Azul, transparente, Transparent | 15,9 mm | 1 rollo |
| 11578993 | 25,4 mm | 38,1 mm | Azul, transparente, Transparent | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11548953 | 25,4 mm | 63,5 mm | Azul, transparente, Transparent | 66,7 mm | 1 rollo |
| 11528963 | 25,4 mm | 101,6 mm | Azul, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11508973 | 38,1 mm | 101,6 mm | Azul, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11578973 | 38,1 mm | 152,4 mm | Azul, transparente, Transparent | 155,6 mm | 1 rollo |
| 11549053 | 25,4 mm | 25,4 mm | Azul, transparente, Transparent | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11539013 | 38,1 mm | 38,1 mm | Azul, Transparente | 41,3 mm | 1 rollo |
| 11598394 | 6,4 mm | 38,1 mm | Morado, transparente, Transparent | 9,5 mm | 1 rollo |
| 11578404 | 12,7 mm | 38,1 mm | Morado, transparente, Transparent | 15,9 mm | 1 rollo |
| 11568993 | 25,4 mm | 38,1 mm | Morado, transparente, Transparent | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11538953 | 25,4 mm | 63,5 mm | Morado, transparente, Transparent | 66,7 mm | 1 rollo |
| 11518963 | 25,4 mm | 101,6 mm | Morado, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11598963 | 38,1 mm | 101,6 mm | Morado, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11539053 | 25,4 mm | 25,4 mm | Morado, transparente, Transparent | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11529013 | 38,1 mm | 38,1 mm | Morado, transparente, Transparent | 41,3 mm | 1 rollo |
| 11518404 | 6,4 mm | 38,1 mm | Marrón, transparente, Transparent | 9,5 mm | 1 rollo |
| 11598404 | 12,7 mm | 38,1 mm | Marrón, transparente, Transparent | 15,9 mm | 1 rollo |
| 11588993 | 25,4 mm | 38,1 mm | Marrón, transparente, Transparent | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11558953 | 25,4 mm | 63,5 mm | Marrón, transparente, Transparent | 66,7 mm | 1 rollo |
| 11538963 | 25,4 mm | 101,6 mm | Marrón, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11518973 | 38,1 mm | 101,6 mm | Marrón, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11588973 | 38,1 mm | 152,4 mm | Marrón, transparente, Transparent | 155,6 mm | 1 rollo |
| 11559053 | 25,4 mm | 25,4 mm | Marrón, transparente, Transparent | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11549013 | 38,1 mm | 38,1 mm | Marrón, transparente, Transparent | 41,3 mm | 1 rollo |
| 11588394 | 6,4 mm | 38,1 mm | Gris, transparente, Transparent | 9,5 mm | 1 rollo |
| 11568404 | 12,7 mm | 38,1 mm | Gris, transparente, Transparent | 15,9 mm | 1 rollo |
| 11558993 | 25,4 mm | 38,1 mm | Gris, transparente, Transparent | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11528953 | 25,4 mm | 63,5 mm | Gris, transparente, Transparent | 66,7 mm | 1 rollo |
| 11508963 | 25,4 mm | 101,6 mm | Gris, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11588963 | 38,1 mm | 101,6 mm | Gris, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11568973 | 38,1 mm | 152,4 mm | Gris, transparente, Transparent | 155,6 mm | 1 rollo |
| 11529053 | 25,4 mm | 25,4 mm | Gris, transparente, Transparent | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11519013 | 38,1 mm | 38,1 mm | Gris, transparente, Transparent | 41,3 mm | 1 rollo |
Product Code. 11552925
Brand: Brady™ 062349
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
Description
- Provided in a self-laminated format with a yellow printable zone and translucent overlaminating area to protect text
- Durable, permanent acrylic adhesive has outstanding water and oil resistance
- UL approved
- Service temperature of -40°F to 158°F (-40°C to 70°C)
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
| Color | Blanco. transparente, Transparent |
| Acabado | Mate |
| Material | Self-laminating Vinyl |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, etiquetado de laboratorio, etiquetado de cables |
| Para utilizar con (equipo) | Impresoras de etiquetas móviles BMP™61, BMP™71, BradyPrinter M611, sistemas de etiquetado térmico TLS 2200™ y TLS-PC LINK™ |
| Etiquetas por fila | 1 |
| Cantidad | 250 etiquetas |
| Forma | Rectángulo |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -70 °C a +70 °C |
| Grosor (métrico) | 0.102 mm |
| Repetición vertical (métrico) | 22,2 mm |
| Calibre de alambre | 16 AWG to 8 AWG |
| Anchura (métrico) | 25,4 mm |
| Anchura del área de impresión (métrico) | 25.4 mm |
| Altura (métrico) | 19,1 mm |
| Altura del área de impresión (métrico) | 9.5 mm |
| Show More Show Less |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.