Learn More
Brady™ Etiquetas envolventes de Tedlar autolaminadas y autoextingibles para las impresoras M6/M7
Código de producto. 17808994
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
1,5 x 1 in
2,5 x 1 in
1 x 1 pulg
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M710, BMP71
Altura (métrico):
25,4 mm
38,1 mm
63,5 mm
Forma:
Cuadrado
Rectángulo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 250
Código de producto. Dimensions (LxW) Para utilizar con (equipo) Altura (métrico) Forma unitSize
17808994 2,5 x 1 in M710, BMP71 63,5 mm Rectángulo paquete de 100
17858884 1 x 1 pulg M710, BMP71 25,4 mm Cuadrado paquete de 250
17808184 1 x 1 pulg M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 25,4 mm Cuadrado paquete de 250
17839224 1,5 x 1 in M710, BMP71 38,1 mm Rectángulo paquete de 250
17838334 1,5 x 1 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 38,1 mm Rectángulo paquete de 250
17878314 2,5 x 1 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 63,5 mm Rectángulo paquete de 100
6 options
Código de producto. 17808994
Marca: Brady™ 173375
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El producto B-642 es una cinta fina con propiedades autoextinguibles que posee una excelente flexibilidad para envolver cables de pequeño diámetro.
  • El producto B-642 es una cinta fina con propiedades autoextinguibles que posee una excelente flexibilidad para envolver cables de pequeño diámetro. La opción perfecta para su uso en las industrias aeroespacial, de defensa y de transporte público.
  • La opción perfecta para su uso en las industrias aeroespacial, de defensa y de transporte público
  • La película de fluoruro de polivinilo cuenta con buenas propiedades autoextinguibles y resistencia a los disolventes
  • Para impresoras por transferencia térmica y de matriz de puntos
  • Compatibilidad con RoHS Pass 2011/65/UE
  • Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Recubrimiento None
Color Clear, White
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material PVF
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Dot Matrix, Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling
Para utilizar con (equipo) M710, BMP71
Sin látex No
Cantidad 100 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -94°F to +248°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +120 °C
Grosor (imperial) 0.0022 in.
Grosor (métrico) 0.055 mm
Dimensions (LxW) 2,5 x 1 in
Longitud (imperial) 2.5 in.
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.4 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 1 in
Anchura del área de impresión (métrico) 25.4 mm
Altura del área imprimible (imperial) 0.75 in.
Altura (métrico) 63,5 mm
Altura del área de impresión (métrico) 19.05 mm
Alternate Part Number M7-21-642