Learn More
Brady™ Etiquetas envolventes de vinilo autolaminadas para las impresoras M6/M7
Código de producto. p-7250909
Click to view available options
Dimensions (LxW):
1,2 x 1 in
1,75 x 0,5 in
1,75 x 1 in
2,75 x 0,5 in
2,75 x 1 in
3,125 x 1,5 in
3,125 x 1 in
Altura (métrico):
30,48 mm
44,45 mm
69,85 mm
79,38 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
paquete de 75
Código de producto. 17868474
Marca: Brady™ 174171
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Identifique sus cables desde cualquier ángulo con las etiquetas giratorias de vinilo para cables B-427. Imprima las etiquetas y, a continuación, despéguelas, dóblelas y envuélvalas alrededor del cable: girarán libremente para facilitar su identificación incluso en conexiones de red cerradas.
  • Gira para que pueda identificar las etiquetas desde cualquier ángulo
  • Basta con envolver y aplicar. No deja residuos adhesivos y no quedan partes de la etiqueta pegadas a los cables
  • Gira libremente sin anclajes de forma que las etiquetas no dañen sus cables de Cat 5/6 y de fibra óptica
  • Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
  • Para imprimir este material se requiere una cinta. Utilice el número de referencia M61-R4310
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Recubrimiento None
Color Clear, White
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Vinyl
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, etiquetado de laboratorio, etiquetado de cables
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Sin látex No
Cantidad 100 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -94°F to +158°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +70 °C
Grosor (imperial) 0.004 in.
Grosor (métrico) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 1,2 x 1 in
Longitud (imperial) 1.2 in.
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.4 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 1 in
Anchura del área de impresión (métrico) 25.4 mm
Altura del área imprimible (imperial) 0.5 in.
Altura (métrico) 30,48 mm
Altura del área de impresión (métrico) 12.7 mm
Alternate Part Number M6-211-427-RO