Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster autolaminado para M710
Código de producto. p-7250984
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
15 x 40 mm
22,86 x 22,86 mm
25,4 x 25,4 mm
38,1 x 15,24 mm
41,28 x 15,24 mm
44,45 x 25,4 mm
45,72 x 9,53 mm
48,26 x 15,24 mm
66,68 x 15,24 mm
66,68 x 25,4 mm
Color:
Blanco
Blanco. transparente, Transparent
Forma:
Cuadrado
Rectángulo
Rectángulo con círculo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 150
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. Dimensions (LxW) Color Forma unitSize
17867854 38,1 x 15,24 mm Blanco. transparente, Transparent Rectángulo paquete de 500
17808024 41,28 x 15,24 mm Blanco. transparente, Transparent Rectángulo paquete de 500
17827884 44,45 x 25,4 mm Blanco. transparente, Transparent Rectángulo paquete de 250
17888014 45,72 x 9,53 mm Blanco. transparente, Transparent Rectángulo paquete de 250
17867934 48,26 x 15,24 mm Blanco. transparente, Transparent Rectángulo paquete de 500
17898014 66,68 x 15,24 mm Blanco. transparente, Transparent Rectángulo paquete de 100
17817974 66,68 x 25,4 mm Blanco. transparente, Transparent Rectángulo paquete de 100
17837984 15 x 40 mm Blanco. transparente, Transparent Rectángulo con círculo paquete de 250
17848064 41,28 x 15,24 mm Blanco. transparente, Transparent Rectángulo con círculo paquete de 150
17808094 22,86 x 22,86 mm Blanco Cuadrado paquete de 250
17808034 25,4 x 25,4 mm Blanco. transparente, Transparent Cuadrado paquete de 250
11 options
Código de producto. 17867854
Marca: Brady™ 311973
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquetas para impresora de etiquetas M710
  • Etiquetas de poliéster autolaminado para la impresora M710.
  • El poliéster autolaminado tiene un adhesivo acrílico permanente y es imprimible por transferencia térmica
  • Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a los disolventes y buen rendimiento con temperaturas altas/bajas
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D 1000
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Recubrimiento None
Color Blanco. transparente, Transparent
Acabado Mate
Formato Label
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Self-laminating Tag
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Laboratory Labeling
Para utilizar con (equipo) M710, BMP71
Etiquetas por fila 1 Label
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -196 °C
Cantidad 500 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -321°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0,0019 in
Grosor (métrico) 0.048 mm
Dimensions (LxW) 38,1 x 15,24 mm
Longitud (imperial) 1,5 in
Anchura (imperial) 0,6 in
Anchura (métrico) 15.24 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 15.24 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 15.24 mm
Altura del área imprimible (imperial) 1.3 in.
Altura del área de impresión (métrico) 33 mm
Alternate Part Number M7-100-461