Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster autolaminado para M710
Descripción
- Etiquetas de poliéster autolaminado para la impresora M710.
- El poliéster autolaminado tiene un adhesivo acrílico permanente y es imprimible por transferencia térmica
- Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a los disolventes y buen rendimiento con temperaturas altas/bajas
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM D 1000, ASTM D 2979 |
| Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
| Recubrimiento | None |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Label |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Tipo de producto | Self-laminating Tag |
| Mostrar más |