Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster autolaminado
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro, blanco, White
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
Descripción
Utilice estas etiquetas para aplicaciones de laboratorio y sanitarias. Las etiquetas de poliéster autolaminadas Brady™ son imprimibles y ofrecen una excelente resistencia a la abrasión y a las manchas. Las etiquetas se adhieren a tubos y viales cónicos y de gran tamaño para una fácil identificación de las muestras.
- Para su uso con impresoras por transferencia térmica
- Etiquetas de poliéster autoluminado con adhesivo acrílico permanente
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | Sin halógenos (DIN VDE 0472/apartados 815) |
| Tipo de adhesivo | Acrylic, Permanent |
| Color | Negro, blanco, White |
| Acabado | Mate |
| Material | Self-laminating Polyester |
| Tipo de producto | Label |
| Para utilizar con (aplicación) | General identification, Laboratory identification: Plate: Vial |
| Para utilizar con (equipo) | BMP™21, LABPAL |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Mostrar más |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur