Learn More
Brady™ Etiquetas envolventes de vinilo autolaminado
Description
- Se proporcionan en un formato autolaminado con una zona imprimible naranja y una zona sobrelaminada traslúcida que protege el texto
- El duradero adhesivo acrílico permanente tiene una resistencia excelente al agua y al aceite
- Aprobado por UL
- Temperatura de servicio de -40 a 70°C (de -40 a 158°F)
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized |
| Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
| Recubrimiento | None |
| Color | Orange, Clear |
| Acabado | Mate |
| Formato | Die-cut |
| Material | Vinyl |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Show More |