Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster autolaminado para uso criogénico
Código de producto. 17891659
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo, transparente, Clear
Blanco
Transparente, blanco, White
Dimensions (LxW):
0,187 x 1,5 in
0,375 x 1,125 in
0,375 x 1,8 in
0,5 x 1,125 in
0,5 x 1,65 in
0,5 x 1,8 in
0,5 x 2,2 in
0,6 x 1,625 in
0,6 x 1,8 in
0,75 x 3,75 in
1 x 1,75 in
1 x 2,625 pulg.
1,5 x 2,5 in
1,5 x 3,5 in
2,625 x 0,6 in
50 ft x 0,375 in
50 ft x 0,5 in
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Formato:
Continua
Troquelado
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 500
paquete de 750
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Dimensions (LxW) Para utilizar con (equipo) Formato unitSize
17891659 Transparente, blanco, White 1,5 x 2,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado paquete de 100
17888144 Transparente, blanco, White 0,187 x 1,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado paquete de 750
17818184 Transparente, blanco, White 0,375 x 1,125 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado paquete de 500
17838444 Transparente, blanco, White 0,375 x 1,8 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado paquete de 500
17838184 Transparente, blanco, White 0,5 x 1,125 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado paquete de 500
17888344 Transparente, blanco, White 0,5 x 1,65 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado paquete de 500
17848144 Transparente, blanco, White 0,5 x 1,8 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado paquete de 500
17808164 Transparente, blanco, White 0,5 x 2,2 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado paquete de 100
17848224 Transparente, blanco, White 0,6 x 1,8 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado paquete de 100
17864046 Transparente, blanco, White 0,6 x 1,625 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado cada uno
17821579 Transparente, blanco, White 0,75 x 3,75 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado paquete de 100
17868314 Transparente, blanco, White 1 x 2,625 pulg. M610, M710, M611, BMP61, BMP71 Troquelado paquete de 1000
17878254 Transparente, blanco, White 1 x 2,625 pulg. M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado paquete de 100
17824758 Amarillo, transparente, Clear 1 x 2,625 pulg. M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado 1 rollo
17858354 Transparente, blanco, White 1 x 1,75 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado paquete de 100
17888444 Transparente, blanco, White 1,5 x 3,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado paquete de 100
17828384 Transparente, blanco, White 2,625 x 0,6 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Troquelado paquete de 100
17839134 Blanco 50 ft x 0,375 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Continua cada uno
17838324 Blanco 50 ft x 0,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) Continua cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Código de producto. 17891659 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 173487
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El poliéster autolaminado (B-461) es una película transparente con una zona imprimible de color blanco con acabado mate ideal para cables, identificación en laboratorios o el etiquetado general cuando se deben proteger elementos gráficos.
  • El poliéster autolaminado tiene un adhesivo acrílico permanente y es imprimible por transferencia térmica
  • Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a los disolventes y buen rendimiento con temperaturas altas/bajas
  • Temperatura de servicio de -196 a 110°C (de -320 a 230°F)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad ASTM D 1000
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Recubrimiento None
Color Transparente, blanco, White
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Component and Equipment Labeling, General Identification, Laboratory Labeling
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
Sin látex No
Cantidad 100 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -321°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0,0019 in
Grosor (métrico) 0.048 mm
Dimensions (LxW) 1,5 x 2,5 in
Longitud (imperial) 1,5 in
Anchura (imperial) 2,5 in
Anchura (métrico) 63.5 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 0.75 in.
Anchura del área de impresión (métrico) 19.05 mm
Altura del área imprimible (imperial) 1.5 in.
Altura (métrico) 38.1 mm
Altura del área de impresión (métrico) 38.1 mm
Alternate Part Number M6-157-461