Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster autolaminado para uso criogénico
Código de producto. 17864046
Click to view available options
Color:
Amarillo, transparente, Clear
Blanco
Transparente, blanco, White
Dimensions (LxW):
0,187 x 1,5 in
0,375 x 1,125 in
0,375 x 1,8 in
0,5 x 1,125 in
0,5 x 1,65 in
0,5 x 1,8 in
0,5 x 2,2 in
0,6 x 1,625 in
0,6 x 1,8 in
0,75 x 3,75 in
1 x 1,75 in
1 x 2,625 pulg.
1,5 x 2,5 in
1,5 x 3,5 in
2,625 x 0,6 in
50 ft x 0,375 in
50 ft x 0,5 in
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Formato:
Continua
Troquelado
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 500
paquete de 750
Código de producto. 17864046
Marca: Brady™ 174351
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El poliéster autolaminado (B-461) es una película transparente con una zona imprimible de color blanco con acabado mate ideal para cables, identificación en laboratorios o el etiquetado general cuando se deben proteger elementos gráficos.
  • El poliéster autolaminado tiene un adhesivo acrílico permanente y es imprimible por transferencia térmica
  • Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a los disolventes y buen rendimiento con temperaturas altas/bajas
  • Temperatura de servicio de -196 a 110°C (de -320 a 230°F)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad ASTM D 1000
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Recubrimiento None
Color Transparente, blanco, White
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Component and Equipment Labeling, General Identification, Laboratory Labeling
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
Sin látex No
Cantidad 250 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -321°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0,0019 in
Grosor (métrico) 0.048 mm
Dimensions (LxW) 0,6 x 1,625 in
Longitud (imperial) 0,6 in
Anchura (imperial) 1,625 in
Anchura (métrico) 41.28 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 1 in
Anchura del área de impresión (métrico) 25.4 mm
Altura del área imprimible (imperial) 0.6 in.
Altura (métrico) 15.24 mm
Altura del área de impresión (métrico) 15.24 mm
Alternate Part Number M6-76-461