Learn More
Brady™ Etiquetas envolventes de vinilo autolaminado
Código de producto. 17821399
Click to view available options
Dimensions (LxW):
1,5 x 0,25 in
1,5 x 0,5 in
1,5 x 0,75 in
1,5 x 1,5 in
1,5 x 1 in
1 x 1 pulg
2,5 x 1 in
4 x 1,5 in
4 x 1 in
6 x 1,5 in
Altura (métrico):
25,4 mm
38,1 mm
63,5 mm
101,6 mm
152,4 mm
Forma:
Cuadrado
Rectángulo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 250
paquete de 50
paquete de 500
paquete de 750
Código de producto. 17821399
Marca: Brady™ 173809
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El vinilo autolaminado (B-427) es un material excelente para la identificación de cables. Es un material con buena transparencia y adaptabilidad y es autoextinguible.
  • Se proporcionan en un formato autolaminado con una zona imprimible marrón y una zona sobrelaminada traslúcida que protege el texto
  • El duradero adhesivo acrílico permanente tiene una resistencia excelente al agua y al aceite
  • Aprobado por UL
  • Temperatura de servicio de -40 a 70°C (de -40 a 158°F)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Recubrimiento None
Color Brown, Clear
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Vinyl
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, etiquetado de laboratorio, etiquetado de cables
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Sin látex No
Cantidad 250 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -94°F to +158°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +70 °C
Grosor (imperial) 0.004 in.
Grosor (métrico) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 1,5 x 0,75 in
Longitud (imperial) 1,5 in
Anchura (imperial) 0,75 in
Anchura (métrico) 19.05 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 0.75 in.
Anchura del área de impresión (métrico) 19.05 mm
Altura del área imprimible (imperial) 0.5 in.
Altura (métrico) 38,1 mm
Altura del área de impresión (métrico) 12.7 mm
Alternate Part Number M6-30-427-BR