Learn More
Brady™ Etiquetas envolventes de vinilo autolaminado
Código de producto. 17811429
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
1,5 x 0,25 in
1,5 x 0,5 in
1,5 x 0,75 in
1,5 x 1,5 in
1,5 x 1 in
1 x 1 pulg
2,5 x 1 in
4 x 1,5 in
4 x 1 in
6 x 1,5 in
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M710, BMP71
Altura (métrico):
25,4 mm
38,1 mm
63,5 mm
101,6 mm
152,4 mm
Forma:
Cuadrado
Rectángulo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 250
paquete de 50
paquete de 500
paquete de 750
Código de producto. Dimensions (LxW) Para utilizar con (equipo) Altura (métrico) Forma unitSize
17811429 1 x 1 pulg M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 25,4 mm Cuadrado paquete de 250
17811439 1,5 x 0,25 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 38,1 mm Rectángulo paquete de 750
17841399 1,5 x 0,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 38,1 mm Rectángulo paquete de 500
17851659 1,5 x 0,75 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 38,1 mm Rectángulo paquete de 250
17851399 1,5 x 1 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 38,1 mm Rectángulo paquete de 250
17849174 1,5 x 0,75 in M710, BMP71 38,1 mm Rectángulo paquete de 250
17881519 1,5 x 1,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 38,1 mm Cuadrado paquete de 250
17891539 2,5 x 1 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 63,5 mm Rectángulo paquete de 100
17861589 4 x 1 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 101,6 mm Rectángulo paquete de 100
17871589 4 x 1,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 101,6 mm Rectángulo paquete de 100
17801659 6 x 1,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 152,4 mm Rectángulo paquete de 50
11 options
Código de producto. 17811429
Marca: Brady™ 173735
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El vinilo autolaminado (B-427) es un material excelente para la identificación de cables. Es un material con buena transparencia y adaptabilidad y es autoextinguible.
  • Se proporcionan en un formato autolaminado con una zona imprimible azul y una zona sobrelaminada traslúcida que protege el texto
  • El duradero adhesivo acrílico permanente tiene una resistencia excelente al agua y al aceite
  • Aprobado por UL
  • Temperatura de servicio de -40 a 70°C (de -40 a 158°F)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Recubrimiento None
Color Blue, Clear
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Vinyl
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, etiquetado de laboratorio, etiquetado de cables
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
Sin látex No
Cantidad 250 etiquetas
Forma Cuadrado
Intervalo de temperatura (imperial) -94°F to +158°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +70 °C
Grosor (imperial) 0.004 in.
Grosor (métrico) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 1 x 1 pulg
Longitud (imperial) 1 in
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.4 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 1 in
Anchura del área de impresión (métrico) 25.4 mm
Altura del área imprimible (imperial) 0,375 in
Altura (métrico) 25,4 mm
Altura del área de impresión (métrico) 9.53 mm
Alternate Part Number M6-19-427-BL