Descripción
- Electrodo de pH con limpieza automática con membrana plana para limitar la contaminación
- La limpieza se garantiza mediante la circulación del líquido la membrana
- Rosca MNPT de 19 mm (3/4 pulg) en ambos extremos para montaje en línea
- Presión hasta 7 bar
- Sensor de temperatura Pt1000 integrado
- Se suministra con cable de 3 m y conector BNC
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | BNC |
| Descripción | Electrodo de pH con limpieza automática con membrana plana. |
| Diámetro (métrico) | 20mm |
| Dimensiones (L x An) | 130 x 20 mm |
| Tipo | pH/Pt1000 |
| Incluye | Cable de 3 m y conector BNC |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 80 °C |