Learn More
Seletalisib, MedChemExpress
Código de producto. 16487178
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16487178 10 mg 10 miligramos
16497166 100 mg 100 miligramos
16491639 1 mg 1 miligramo
16489707 5 mg 5 miligramos
16413207 50 mg 50 miligramos
5 options
Código de producto. 16487178
Marca: Medchem Express HY16754
MedChemExpress Seletalisib (UCB5857) is potent and selective PI3Kδ inhibitor with an IC50 of 12 nM.
Seletalisib (UCB5857) is potent and selective PI3Kδ inhibitor with an IC50 of 12 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Seletalisib
Forma física Solid
CAS 1362850-20-1
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H14ClF3N6O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo UCB5857
Información de solubilidad DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (172.52 mM)
SMILES FC(F)(F)[C@H](NC1=C2C(C=CC=N2)=NC=N1)C3=CC4=CC=CC(Cl)=C4N=C3C5=CC=C[N+]([O-])=C5
Peso molecular (g/mol) 482.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.85
Porcentaje de pureza 98.88%