Learn More
Sulfuro de selenio, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4824918
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11390208 25 g 25 g
11380208 100 g 100 g
11370208 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11390208 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042943.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7488-56-4 | S2Se | 143.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7488-56-4
Fórmula molecular S2Se
Peso molecular (g/mol) 143.09
Número MDL MFCD00011227
Clave InChI JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo selenium disulfide, selenium disulphide, selsun blue, selenium iv disulfide, selenium sulfide ses2, sebusan, selenex, selenix, selukos, lenium
PubChem CID 24087
Nombre IUPAC thione
SMILES S=[Se]=S
Especificaciones
Punto de ebullición (decomposition)
Nombre del producto químico o material Selenium sulfide
Punto de fusión <100°C
Color Rojo a marrón
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 94%
Información de solubilidad Insoluble in water,in dilute HCl
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.09
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Selenium sulphide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Selenium sulphide