Learn More
Carga de selenio, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Código de producto. p-4408167
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11320769 50 g 50 g
11300769 250 g 250 g
11310769 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11320769 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010603.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7782-49-2 | Se | 78.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-49-2
Fórmula molecular Se
Peso molecular (g/mol) 78.97
Número MDL MFCD00134090 MFCD00011224
Clave InChI BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
PubChem CID 6326970
ChEBI CHEBI:27568
Nombre IUPAC selenio
SMILES [Se]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Selenium
Forma física Carga, amorfa, 2 a 6 mm
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999% (Metals basis)
Aspecto Shot
Densidad 4.28g/cm3