Learn More
Solución estándar de plasma de selenio, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. p-4408591
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
11351409 50 mL 50 ml
11341409 100 mL 100 ml
11480350 500 mL 500 ml
3 options
Código de producto. 11351409
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013845.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
Se 1000μg/mL | CAS: 7697-37-2 | HNO3 | 63.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7697-37-2
Fórmula molecular HNO3
Peso molecular (g/mol) 63.01
Número MDL MFCD00011349
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Nombre IUPAC ácido nítrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Selenium
Nombre de nota plasma standard solution
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma física Líquido
Cantidad 50 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ácido nítrico:5 %, selenio:0,15 %, agua:94,9%