Learn More
Óxido de selenio(IV), 99,8%, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10480281 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
100 GR
2,5 KG
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10480281 500 g Frasco de vidrio 500 g
10266540 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10665082 100 g Frasco de vidrio 100 GR
11964121 2.5 kg Frasco de vidrio 2,5 KG
4 options
Código de producto. 10480281
Marca: Thermo Scientific Acros 200005000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7446-08-4 | O2Se | 110.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7446-08-4
Fórmula molecular O2Se
Peso molecular (g/mol) 110.97
Número MDL MFCD00003562
Clave InChI JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4
PubChem CID 24007
SMILES O=[Se]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Selenium(IV) oxide
Punto de fusión 315.0°C
Color De blanco a beige
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8%
Fórmula lineal SeO2
Fieser 01,992; 02,360; 03,245; 04,422; 05,575; 06,509; 08,439; 09,409; 10,345; 11,96; 13,272; 14,177; 15,89; 17,312
Información de solubilidad Solubility in water: 38.4 g/100mL (14°C). Other solubilities: 1.11 parts/100 parts acetic acid (13.9°C), 10.16 parts/100 parts methanol (11.8°C), 6.67 parts/100 parts 93% ethanol (14°C), 4.35 parts/100 parts acetone (15.3°C)
Nombre IUPAC Dióxido de selenio
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.96
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Selenium(IV) oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.