Learn More
Selenio, solución estándar AAS, Se 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Selenium |
| Presión de vapor | 17mm Hg at 20°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | Se 1000μg/mL |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Ácido nítrico:5 %; Selenio:0,1%; agua:94,9% |