Learn More
Thermo Scientific™ Caldo de lactosa de selenito
Código de producto. 13225799
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50/paq.
Tipo de medios:
Caldo de selenito con lactosa
Volumen de llenado:
8 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Cantidad Tipo de medios Volumen de llenado unitSize
13225799 50/paq. Caldo de selenito con lactosa 8 mL paquete de 50
1 options
Código de producto. 13225799
Marca: Thermo Scientific™ TV5005I
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Reduce preparation time when enriching for Salmonella species from fecal and food samples with ready-to-use prepared media tubes.
Enrich for Salmonella species from fecal and food samples with Thermo Scientific™ Selenite Lactose Broth in convenient prepared media tubes.
El caldo de lactosa de selenito se utiliza para el cultivo de enriquecimiento de salmonelas a partir de heces, productos alimenticios, agua y otros materiales.
El diselenito de sodio actúa como agente selectivo, mientras que la lactosa se agrega como carbohidrato fermentable para evitar un aumento del valor de pH durante la incubación, ya que esto reduciría la actividad selectiva del selenito.
No todos los productos están disponibles para la venta en todos los territorios. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Marfil claro transparente
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 12 °C
Formato Tubo
Origen de fabricación Alemania
Tipo de medios Caldo de selenito con lactosa
Tipo de producto Caldo
Volumen de llenado 8 mL
Peso de llenado 8 ± 0,5 ml
Tipo de empaquetado 50 tubos en una caja de cartón
Cantidad 50/paq.
Para uso diagnóstico in vitro.