Learn More
Ácido selenoso, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4509815 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 GR
50 GR
Código de producto. 10002480
Marca: Thermo Scientific Acros 198870500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7783-00-8 | H2O3Se | 128.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-00-8
Fórmula molecular H2O3Se
Peso molecular (g/mol) 128.98
Número MDL MFCD00011331
Clave InChI MCAHWIHFGHIESP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo selenious acid, selenious acid h2seo3, monohydrated selenium dioxide, unii-f6a27p4q4r, selenium dioxide, monohydrated, ccris 5530, selenious acid usp, selenious acid,selenous acid,monohydrated selenium dioxide, selenium, reference standard solution
PubChem CID 1091
ChEBI CHEBI:26642
Nombre IUPAC ácido selenoso
SMILES O[Se](O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Selenious acid
Color Rosa o blanco
Punto de fusión 70.0°C
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Iodometry)
Cantidad 50 g
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Fieser 1992
Índice Merck 158567
Información de solubilidad Solubility in water: 167g/100mL (20°C). Other solubilities: very soluble in hot water and alcohol,insoluble in ammonia
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.97
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Selenious acid