Learn More
Seladelpar sodium salt, MedChemExpress
Código de producto. 16467788
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16467788 10 mg 10 miligramos
16443747 50 mg 50 miligramos
16410258 5 mg 5 miligramos
3 options
Código de producto. 16467788
Marca: Medchem Express HY19522A
MedChemExpress Seladelpar sodium salt (MBX-8025) is an orally active, potent and specific PPARδ agonist with an EC50 of 2 nM, showing more than 750-fold and 2500-fold selectivity over the PPARα and PPARγ receptors, respectively.
Seladelpar sodium salt (MBX-8025) is an orally active, potent and specific PPARδ agonist with an EC50 of 2 nM, showing more than 750-fold and 2500-fold selectivity over the PPARα and PPARγ receptors, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Seladelpar sodium salt
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H22F3NaO5S
Cantidad 10 mg
Sinónimo MBX-8025 sodium salt RWJ-800025 sodium salt
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (107.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])COC1=CC=C(SC[C@H](OCC)COC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)C=C1C
Peso molecular (g/mol) 466.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.45
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism